Merck
P0500
Sigma-Aldrich
Palmitinsäure
≥99%
Synonym(e):
1-Pentadecancarbonsäure, C16:0, Cetylsäure, Hexadecansäure, NSC 5030, PamOH
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)14COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.42
Beilstein:
607489
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Dampfdruck
10 mmHg ( 210 °C)
Assay
≥99%
Form
powder
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
61-62.5 °C (lit.)
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lipid-Typ
saturated FAs
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Palmitinsäure (PA), eine gesättigte Fettsäure im menschlichen Körper, macht 20–30 % der Gesamtfettsäuren (FA) in Membranphospholipiden (PL) und Triacylglycerinen (TAG) in Fettgewebe aus. Sie ist einer der Hauptbestandteile von Palmöl, signifikante Mengen PA kommen jedoch auch in Fleisch und Milchprodukten, Kakaobutter und Olivenöl vor. PA kommt auch in Muttermilch vor. PA führt viele grundlegende biologische Funktionen auf Zell- und Gewebeebene aus.
Anwendung
Palmitinsäure wird wie folgt verwendet:
  • zum Untersuchen ihrer Wirkung auf die Expression von MCP-1 (monocyte chemotactic protein 1) in Adipozyten und THP-1-Makrophagen
  • zum Stimulieren der Lipotoxizität in primären Rattenhepatozyten
  • in Et-Rinderserumalbumin(BSA)-Lösung zusammen mit Retinsäure (RA) und Retinol zum Untersuchen ihrer Wirkung auf die Spermatogenese oder den Fortschritt der Meiose
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
K B Cullberg et al.
Nutrition & diabetes, 4, e113-e113 (2014-03-26)
High levels of free fatty acids (FFA) have been suggested to be one of the underlying mechanisms for adipose tissue (AT) inflammation and dysfunction in obesity. Human AT produces several adipokines including monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), which are involved in
Chen Shen et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 22(7), 3572-3581 (2018-04-20)
Lipotoxicity induced by saturated fatty acids (SFAs) plays a pathological role in the development of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD); however, the exact mechanism(s) remain to be clearly elucidated. Toll-like receptor (TLR) 4 plays a fundamental role in activating the
Jorge Matias Caviglia et al.
Journal of lipid research, 52(9), 1636-1651 (2011-07-02)
Although short-term incubation of hepatocytes with oleic acid (OA) stimulates secretion of apolipoprotein B100 (apoB100), exposure to higher doses of OA for longer periods inhibits secretion in association with induction of endoplasmic reticulum (ER) stress. Palmitic acid (PA) induces ER
Songtao Li et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(1), 22-33 (2013-09-24)
Saturated fatty acids (SFAs) induce hepatocyte cell death, wherein oxidative stress is mechanistically involved. Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 (Nrf2) is a master transcriptional regulator of cellular antioxidant defense enzymes. Therefore, Nrf2 activation is regarded as an effective strategy against
Jonas Sieber et al.
The American journal of pathology, 183(3), 735-744 (2013-07-23)
Type 2 diabetes mellitus is characterized by dyslipidemia with elevated free fatty acids (FFAs). Loss of podocytes is a hallmark of diabetic nephropathy, and podocytes are highly susceptible to saturated FFAs but not to protective, monounsaturated FFAs. We report that