Merck
A1320000
Aspartam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Asp-Phe-OMe, N-(L-α-Aspartyl)-L-phenylalanin-methylester, Asp-Phe-Methylester, Aspartam
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.30
Beilstein:
2223850
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP Reference Standard
API-Familie
aspartame
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
InChIKey
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Aspartame EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jean-Daniel Berset et al.
Chemosphere, 88(5), 563-569 (2012-04-17)
A HPLC-MS/MS method is presented for the simultaneous determination of frequently used artificial sweeteners (ASs) and the main metabolite of aspartame (ASP), diketopiperazine (DKP), in environmental water samples using the direct-injection (DI) technique, thereby achieving limits of quantification (LOQ) of
Eva S Schernhammer et al.
The American journal of clinical nutrition, 96(6), 1419-1428 (2012-10-26)
Despite safety reports of the artificial sweetener aspartame, health-related concerns remain. We prospectively evaluated whether the consumption of aspartame- and sugar-containing soda is associated with risk of hematopoetic cancers. We repeatedly assessed diet in the Nurses' Health Study (NHS) and
T J Maher et al.
Environmental health perspectives, 75, 53-57 (1987-11-01)
The artificial sweetener aspartame (L-aspartyl-L-phenylalanyl-methyl ester), is consumed, primarily in beverages, by a very large number of Americans, causing significant elevations in plasma and, probably, brain phenylalanine levels. Anecdotal reports suggest that some people suffer neurologic or behavioral reactions in
L D Stegink
The American journal of clinical nutrition, 46(1 Suppl), 204-215 (1987-07-01)
Toxicology is based on the premise that all compounds are toxic at some dose. Thus, it is not surprising that very large doses of aspartame (or its components--aspartate, phenylalanine, and methanol) produce deleterious effects in sensitive animal species. The critical
Marina Marinovich et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 60, 109-115 (2013-07-31)
Aspartame is a synthetic sweetener that has been used safely in food for more than 30 years. Its safety has been evaluated by various regulatory agencies in accordance with procedures internationally recognized, and decisions have been revised and updated regularly.