Wichtige Dokumente
1043706
USP
Aspartam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Asp-Phe-OMe, N-(L-α-Aspartyl)-L-phenylalanin-methylester, Asp-Phe-Methylester, Aspartam
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
aspartame
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
InChIKey
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable