Wichtige Dokumente
W700655
Asp-Phe-OMe
≥98%, FG
Synonym(e):
Aspartam, N-L-α-Aspartyl-L-phenylalanin-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
248-250 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
InChIKey
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)