Merck
A0070000
Acesulfam-Kalium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Acesulfam K, 6-Methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid Kaliumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4KNO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.24
Beilstein:
3637857
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
acesulfame
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1
InChI
1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey
WBZFUFAFFUEMEI-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Acesulfame potassium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Wei-Li Li et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 51(1), 225-236 (2013-04-23)
The sweet taste is of immense interest to scientists and has been intensively studied during the last two decades. However, the sweet preference modification and the related mechanisms are still unclear. In this study, we try to establish a mice
In search of a role for carbonation: is this a good or bad taste?
Catia Sternini
Gastroenterology, 145(3), 500-503 (2013-07-31)
Mi-Sun Ha et al.
International journal of food sciences and nutrition, 64(6), 715-723 (2013-05-02)
Using a stepwise assessment of the exposure of Korean consumers to acesulfame K and sucralose, theoretical maximum daily intakes of the sweeteners were calculated using the Budget screening method, which resulted in values greater than the acceptable daily intakes (ADIs).
Francesco Di Salle et al.
Gastroenterology, 145(3), 537-539 (2013-05-30)
Little is known about how CO2 affects neural processing of taste. We used functional magnetic resonance imaging to investigate the effects of carbonation on brain processing of sweet stimuli, which has relevance to studies of food selection and satiety. The
Pornrat Sinchaipanit et al.
Journal of the science of food and agriculture, 93(13), 3304-3311 (2013-04-16)
Different ratios of combined sweeteners were modified to produce an acceptable reduced-calorie carrot juice. Various hydrocolloids were investigated to improve juice cloud stability. Changes in juice quality attributes were analysed. A combination of the sweeteners aspartame (ASP), acesulfame potassium (ACE)