Wichtige Dokumente
1043728
USP
Aspartam-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S-cis)-(−)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
aspartame
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
270-272 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
InChI
1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
InChIKey
VNHJXYUDIBQDDX-UWVGGRQHSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)