Wichtige Dokumente
97599
Salvianolsäure A
analytical standard
Synonym(e):
(αR)-α-[[(2E)-3-[2-[(1E)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-ethenyl]-3,4-dihydroxyphenyl]-1-oxo-2-propen-1-yl]-oxy]-3,4-dihydroxybenzolpropansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC=C(C(/C=C/C2=CC(O)=C(C=C2)O)=C1O)/C=C/C(O[C@H](CC3=CC(O)=C(C=C3)O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C26H22O10/c27-18-7-2-14(11-21(18)30)1-6-17-16(4-9-20(29)25(17)33)5-10-24(32)36-23(26(34)35)13-15-3-8-19(28)22(31)12-15/h1-12,23,27-31,33H,13H2,(H,34,35)/b6-1+,10-5+/t23-/m1/s1
InChIKey
YMGFTDKNIWPMGF-UCPJVGPRSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?