Merck
536954
Sigma-Aldrich
Rosmarinsäure
96%
Synonym(e):
(R)-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-oxypropionsäure, 3,4-Dihydroxycinnaminsäure (R)-1-Carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.31
Beilstein:
2227587
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
171-175 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
SMILES String
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
InChIKey
DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
Angaben zum Gen
human ... LCK(3932)
Allgemeine Beschreibung
Rosmarinsäure ist eine bioaktive pflanzliche Phenolverbindung mit antioxidativen und antiinflammatorischen Wirkungen.
Anwendung
Rosmarinsäure wurde auch als Modellverbindung eingesetzt, um seine biologische Wirkung in Tiermodellen zu untersuchen. In verschiedenen Studien wurden folgende Fähigkeiten nachgewiesen:
  • Hemmt Nephropathie.
  • Hemmt die durch Gentamicinsulfat (GS) induzierten oxidativen Nierenschäden.
  • Reduziert lärminduzierten Hörverlust.
  • Reduziert Depression.
  • Reduziert die Symptome von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Rosmarinic acid ameliorates diabetic nephropathy in uninephrectomized diabetic rats.
Tavafi M, et al.
Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 14(3), 275-275 (2011)
Rosmarinic acid up-regulates the noise-activated Nrf2/HO-1 pathway and protects against noise-induced injury in rat cochlea.
Fetoni A R, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 83, 269-281 (2015)
Rosmarinic acid ameliorates PTSD-like symptoms in a rat model and promotes cell proliferation in the hippocampus.
Nie H, et al.
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 51, 16-22 (2014)
Effect of rosmarinic acid on inhibition of gentamicin induced nephrotoxicity in rats.
Tavafi M and Ahmadvand H
Tissue & cell, 43(6), 392-397 (2011)
Daseul Kim et al.
Pharmaceutics, 11(7) (2019-06-30)
Amongst various drug administration methods, ophthalmic drug delivery has been a useful way for the treatment of eye-related diseases. However, therapeutic efficacy of ocular therapy for anterior or posterior eye segments through topical administration is considerably challenged by the number