Wichtige Dokumente
296309
1,4-Dioxan
anhydrous, 99.8%, contains <=25 ppm BHT as stabilizer
Synonym(e):
Diethylenoxid, Dioxan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
356 °F
Expl.-Gr.
22 %
Verunreinigungen
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
≤0.005%
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
pH-Wert
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-12 °C (lit.)
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChIKey
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Es kann als Lösungsmittel zur Synthese von Folgendem verwendet werden:
- (Chlormethyl)dimethylphenylsilan aus Chlor(chlormethyl)dimethylsilan mittels zinkkatalysierter Substitutionsreaktion mit Phenylmagnesiumbromid.
- N-(2,2,2-Trifluor-1-hydroxyethyl)-acetamid aus 2,2,2-Trifluor-1-methoxyethanol und Acetamid.
Verpackung
Sonstige Hinweise
Empfehlung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?