Wichtige Dokumente
675970
Cyclopentylmethylether
contains 50 ppm BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.9%
Synonym(e):
CPME
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Enthält
50 ppm BHT as inhibitor
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤0.0050% H2O
≤0.0050% water
water
≤50 ppm H2O2
Abdampfrückstand
<0.003%
bp
106 °C/760 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
-140 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
SMILES String
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Cyclopentylmethylether (CPME) ist eine Alternative zu etherbasierten Lösungsmitteln wie THF, Diethylether und MTBE mit einer größeren Widerstandsfähigkeit gegenüber Peroxidbildung.
- Das umweltfreundlichere Lösungsmittel CPME ersetzt gefährliche Lösungsmittel, um so Nachhaltigkeit zu erreichen und Umwelt- wie Betriebskosten zu senken.
- CPME bietet beträchtliches Potenzial und Vorteile als direkter Ersatz für CH2Cl2 in binären Eluenten, in denen MeOH als Modifikator mit MeOH–DMC und i-PrOH–EtOAc verwendet wird.
Die toxikologische Beurteilung von Cyclopentylmethylether (CPME) als grünes Lösungsmittel.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
<37.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< 3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?