96454
Zink
purum, powder
Synonym(e):
Zn
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 487 °C)
Qualitätsniveau
Qualität
purum
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: zinc
reagent type: catalyst
Widerstandsfähigkeit
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
420 °C (lit.)
Dichte
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
It can also be used as a:
- Reducing agent in the preparation of graphene from graphene oxide using ultrasonication method.
- Reducing agent in the oxidation of benzene to phenol by vanadium substituted heteropolyacid catalyst and oxygen oxidant.
- Reactant in the preparation of alkyl zinc reagents by direct insertion of zinc powder into unactivated alkyl bromides and chlorides.
- Catalyst in selective Fries rearrangement of acetylated phenols.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?