281662
Diethylenglycoldimethylether
anhydrous, 99.5%
Synonym(e):
Bis-(2-methoxyethyl)-ether, Dimethyldiglycol, ‘Diglyme’
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.6 (vs air)
Dampfdruck
3 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
370 °F
Expl.-Gr.
17.4 %
Verunreinigungen
<0.005% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−64 °C (lit.)
Dichte
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Synthese von 3,5-Dinitrobenzaldehyd über die Reduktion von 3,5-Dinitrobenzoylchlorid unter Verwendung von Lithium-aluminum-tri-tert-butoxyhydrid.
- Kupfer-katalysierte Kreuzkopplung von Iodarenen mit 4-[2,2,2-Trifluor-1-(trimethylsilyloxy)ethyl]morpholin zur Bildung der entsprechenden Trifluormethylarene.
- Umwandlung von Olefinen (z. B. (±)-α-Pinen) in primäre Amine (3-Pinanamin) mittels Hydroborierungs-Aminierungs-Reaktion.
Empfehlung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Copper(I)-Phen Complex