Merck
442305
Sigma-Aldrich
Bis(ethylendiamin)kupfer(II)-hydroxid -Lösung
1.0 M in H2O
Synonym(e):
Kupfer(II)-Ethylendiamin-Komplex
About This Item
Lineare Formel:
Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: copper
Konzentration
1.0 M in H2O
Dichte
1.086 g/mL at 25 °C
SMILES String
O[Cu]O.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.Cu.2H2O/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChIKey
WATCRQGYOIZIHC-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Bis-(ethylendiamin)-Kupfer(II)-Hydroxid-Lösung ist ein stabiler Komplex, der von Kupfer(Cu)-Ionen mit Ethylendiamin gebildet wird. Es handelt sich um eine Übergangsmetall-Lösung, die als Katalysator für elektrochemische Reduktionsprozesse verwendet werden kann.
Anwendung
Bis-(ethylendiamin)-Kupfer(II)-Hydroxid wurde verwendet, um die Kationenaustauschkapazität (KAK) von Tonmaterialien durch Kupferabsorption zu bewerten.
Kupfer(II)-Ethylendiamin-Komplex kann verwendet werden, um die Kationenaustauschkapazität (KAK) von Tonmaterialien zu bewerten. Es kann auch zur Modifizierung von Polyoxoniobat verwendet werden, eine Klasse von Polyoxometallaten (POMs), die in der fotokatalytischen H2-Produktion Verwendung finden kann.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Determination of the cation exchange capacity (CEC) of clay minerals using the complexes of copper (II) ion with triethylenetetramine and tetraethylenepentamine.
Lorenz P, et al.
Clays and Clay Minerals, 47, 386-388 (1999)
CEC of clays: measurement by adsorption of a copper ethylenediamine complex
Bergaya F and Vayer M
Applied Clay Science, 12(3), 275-280 (1997)
A copper (ii)-ethylenediamine modified polyoxoniobate with photocatalytic H2 evolution activity under visible light irradiation.
Wang Z, et al.
Dalton Transactions, 41(33), 9882-9884 (2012)
Far-infrared and electronic spectra of some bis (ethylenediamine) and related complexes of copper (II) and the relevance of these data to tetragonal distortion and bond strengths.
Lever ABP and Mantovani E
Inorganic Chemistry, 10(4), 817-826 (1971)