Merck
EXPEXTKB
Roche
KAPA Express Extrakt
Synonym(e):
PCR, PCR-Extraktion
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.55
Beschreibung
for extraction only
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 100 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 50 reactions
sufficient for 500 reactions
Haltbarkeit
≤12 mo.
Verpackung
pkg of 100 U (KK7100)
pkg of 1000 U (KK7103)
pkg of 200 U (KK7101)
pkg of 500 U (KK7102)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
DNA extraction: suitable
PCR: suitable
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
KAPA Express Extrakt ist ein neues thermostabiles Protease- und Puffersystem, das die Extraktion von Polymerase-Kettenreaktion(PCR)-bereiter DNA in nur 15 Minuten ermöglicht. Die DNA-Extraktion wird anwendungsfreundlich in nur einem einzigen Röhrchen durchgeführt; dadurch wird die Gefahr von Probenverlust oder Kontamination deutlich verringert.
Die Kombination von KAPA Express Extrakt und KAPA2G Robust HotStart® ReadyMix bietet eine Hochleistungslösung für die schnelle DNA-Extraktion und die konsistente nachfolgende Amplifikation.
Anwendung
KAPA Express Extrakt ist für die Extraktion PCR-bereiter DNA zum Beispiel aus den folgenden Probenarten ideal:
  • Humanes Gewebe (FFPE-Proben, in EDTA-Röhrchen oder auf Blutsammelkarten abgenommenes Blut, Wangenabstriche, Haarfollikel, forensische Proben, Biopsate)
  • Tierproben (Proben von Ohr- oder Schwanzkupierung, Haarfollikel, Blut, Knochenmark, getrocknetes oder frisches Gewebe von Mäusen oder anderen Säugetieren)
  • Fischgewebe (Flossen-Stanzproben, frisches Gewebe, kalt oder heiß geräucherte Proben in Konserven; in Ethanol konservierte Proben)
  • Insekten (zerdrückt)
  • Vogelfedern (Calamus-Fragmente).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Wichtige Eigenschaften:
  • Schnelles Extraktionsprotokoll: PCR-bereite DNA in nur 15 Minuten
  • Vielseitigkeit: Das Kit ist optimiert für eine erfolgreiche Extraktion aus einer Vielzahl von Gewebearten wie Wangenabstriche, Haarfollikel, Fischgewebe und Vogelfedern.
  • Reaktion in nur einem Röhrchen minimiert das Kontaminationsrisiko.
  • Erzeugt große Mengen genomischer DNA von guter Qualität.
  • Die mit KAPA Express Extrakt extrahierte DNA ist mit jedem PCR-System kompatibel.
Erfolgreichere PCR mit Formalin-fixierten Paraffin-eingebetteten (FFPE-)Proben oder Geweben:
  • Schnelle DNA-Extraktion und konsistente nachfolgende Amplifikation auch aus schwierigen Probenarten
Routinemäßige DNA-Extraktion aus verschiedenen Blutprobenarten:
  • Effiziente Extraktion aus „Guthrie“-Karten, FTA Elute-Karten und FTA-Karten
Einige Anmerkungen:
  • Extraktion von PCR-bereiter DNA aus verschiedenen Gewebetypen mit einem schnellen und einfachen Protokoll in nur einem einzigen Röhrchen (15–20 min); es sind keine gefährlichen Chemikalien oder mehrere Waschschritte notwendig.
  • Deutlich verkürzte Verarbeitungszeit und reduzierte Gefahr von Probenverlust oder Kontamination.
  • Verwenden Sie 1 μL DNA-Extrakt für eine 25-μL-PCR. Je nach Probenart muss der Extrakt vor der PCR eventuell verdünnt werden.
  • Ein Extrakt ergibt typischerweise eine ausreichende Template-Menge für 50–500 PCRs.
  • Die DNA-Extrakte können in TE-Puffer (1:5) oder in 10 mM Tris-HCl, pH-Wert 8–8,5 (1:5–1:10), für die langfristige Aufbewahrung bei -20 °C verdünnt werden. Bei -20 °C sind die Extrakte ≥6 Monate haltbar.
  • KAPA2G Robust HotStart® ReadyMix wird für die konsistente und zuverlässige Endpunkt-Amplifikation von mit KAPA Express Extrakt erzeugten DNA-Extrakten empfohlen.
  • Vor der PCR ist keine Quantifizierung der DNA erforderlich.
Qualität
Alle Komponenten der KAPA Express Extrakt Kits werden strengen Qualitätskontrolltests unterzogen, sind frei von kontaminierender Exo- und Endonukleaseaktivität und erfüllen strenge Anforderungen in Bezug auf DNA-Kontamination.
Angaben zur Herstellung
Handhabung:
KAPA2G Robust HotStart ReadyMix wird beim Gefrieren möglicherweise auch bei Lagerung bei -20 °C nicht fest. Dies beeinträchtigt die Haltbarkeit des Produkts nicht. Stellen Sie stets sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig aufgetaut und gut gemischt ist.
Sonstige Hinweise
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
FTA is a trademark of Qiagen Group
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • KAPA Express Extract Enzyme 1 U/µL
  • 10X KAPA Express Extract Buffer
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Validity of Real Time PCR and in Situ Hybridization in the Detection of JCV in Colonic Biopsies of Patient with Colorectal Cancer
Aldrubi FI, et al.
International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 4(12), 107-120 (2015)
Characteristics of Nosema ceranae infection in Serbian honey bee colonies
Stevanovic J, et al.
Apidologie, 44 (2013)
Molecular Study of Some Virulence Genes in Biotype Diversity of Methicillin Resistance Staphylococcus aureus isolated from Handling Carrier and Bovine Mastitis.
Hanon B M.
International Journal of Scientific Research, 6(2), 2319-7064 (2017)
BATCH-GE: Batch analysis of Next-Generation Sequencing data for genome editing assessment
Boel A, et al.
Scientific reports (2016)
Ivica Petrovic et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 30-30 (2020-03-03)
Aims/Hypothesis: Galectin 3 appears to play a proinflammatory role in several inflammatory and autoimmune diseases. Also, there is evidence that galectin 3 plays a role in both type-1 and type-2 diabetes. During obesity, hematopoietic cell-derived galectin 3 induces insulin resistance.