Merck
G2N350
Sigma-Aldrich
GenElute Miniprep-Kit für genomische Pflanzen-DNA
greener alternative
sufficient for 350 purifications
Synonym(e):
Miniprep für genomische DNA von Pflanzen, Gen Elute
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.55
Verwendung
sufficient for 350 purifications
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
DNA purification: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das Miniprep-Kit für genomische DNA von Pflanzen bietet eine einfache und praktische Möglichkeit, reine DNA aus verschiedenen Pflanzenspezies zu isolieren. Das GenElute-Kit kombiniert die Vorteile eines Systems auf Siliziumdioxidbasis mit einem Mikrospinformat und eliminiert die Notwendigkeit für teure Harze, RNase-Behandlung und gefährliche organische Verbindungen wie Phenol und Chloroform.
Wir verpflichten uns, Ihnen grünere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt weist eine inhärent sicherere Chemie auf, verglichen mit der gängigen Verwendung von Phenol und Chloroform, um DNA-Extraktionen durchzuführen.
Anwendung
Die aufgereinigte genomische DNA ist für die sofortige Verwendung in empfindlichen Downstream-Anwendungen bereit, z. B. in:
  • PCR
  • Restriktions-Endonukleaseverdau
  • Klonen
  • Southern Blot
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ausgangsmaterial: Bis zu 100 mg Pflanzengewebe
  • Erwartete Ausbeute: Bis zu 20 μg
  • Elutionsvolumen: 100–200 μm
  • Erforderliche Zeit: < 40 Min.
  • RNase-Behandlung erforderlich: Nein
Prinzip
Mehrere Mikroorganismen von DNA können aus bis zu 100 mg frischen Gewebes oder 10 mg gefriergetrockneten Materials in weniger als einer Stunde erhalten werden. Pflanzengewebe wird durch mahlen in flüssigem Stickstoff auseinandergebrochen und die DNA wird mit Detergens und Chaotrop freigesetzt. Proteine, Polysaccharide und Zelltrümmer werden mit einem 10-minütigem Präzipitationsverfahren, gefolgt von Zentrifugieren durch eine Filtrationssäule, die in dem Kit enthalten ist, entfernt. Die genomische DNA wird mittels einem Binden-Waschen-Eluieren-Verfahren mit Siliziumdioxid in Mikrozentrifugen-Spinsäulen weiter aufgereinigt. Die aufgereinigte DNA ist länger als 20 kb.
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Rechtliche Hinweise
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • C2112Column Preparation SolutionSDB
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Catherine Ravel et al.
TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik, 112(4), 738-743 (2005-12-20)
A previous study in wheat (Triticum aestivum L.) identified two candidate genes controlling a quantitative trait locus (QTL) for high-molecular-weight glutenin subunit (HMW-GS) GluBx. These candidates were Glu-B1-1, the structural gene coding for Glu1Bx, and the B homoeologous gene coding
Minal Mhatre
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 11013, 435-453 (2012-11-28)
Pineapple (Ananas comosus L., Merr.) is a commercially important crop, grown in the tropical and subtropical regions. However, the crop is faced with postharvest damage and poor varietal and nutritional improvement. Being a vegetatively propagated crop, conventional breeding programs take
V Roussel et al.
TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik, 108(5), 920-930 (2003-11-14)
A set of 41 wheat microsatellite markers (WMS), giving 42 polymorphic loci (two loci on each chromosome), was used to describe genetic diversity in a sample of 559 French bread wheat accessions (landraces and registered varieties) cultivated between 1800 and
Catherine Ravel et al.
Genome, 49(9), 1131-1139 (2006-11-18)
Information on single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in hexaploid bread wheat is still scarce. The goal of this study was to detect SNPs in wheat and examine their frequency. Twenty-six bread wheat lines from different origins worldwide were used. Specific PCR-products were
Jochen C Reif et al.
TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik, 111(5), 838-845 (2005-07-22)
It has been claimed that the system that delivers the products of plant breeding reduces the diversity of cultivated varieties leading to an increased genetic vulnerability. The main goal of our study was to monitor the temporal trends in genetic