2GFHSRMDKB
Roche
KAPA2G Fast HotStart Readymix
2 ×, with dye
Synonym(e):
PCR
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
Haltbarkeit
≤18 mo.
Leistungsmerkmale
Fast PCR
Multiplex PCR
dNTPs included
hotstart
Verpackung
kit of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5608)
kit of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5609)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
2 ×
Methode(n)
PCR: suitable
Aufnahme
purified DNA
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die KAPA2G Fast DNA Polymerase Kits wurden speziell für die Durchführung schneller PCR-Assays entwickelt. Damit kann gegenüber herkömmlichen mit Wildtyp-Taq-DNA-Polymerase durchgeführten PCR-Assays 20–70 % Reaktionszeit eingespart werden. Die Reaktionsleistung wird dabei in keiner Weise beeinträchtigt und es werden keine speziellen PCR-Verbrauchsmaterialien oder Thermocycler benötigt.
KAPA2G Fast HotStart® DNA Polymerase wird in einem anwendungsfreundlichen 2X-ReadyMix-Format geliefert und enthält weder Primer und noch Templates. Der ReadyMix besteht aus KAPA2G Fast HotStart DNA Polymerase (0,5 U pro 25-μL-Reaktion) in einem proprietären Reaktionspuffer, der dNTPs (0,2 mM von jedem dNTPbei 1X), MgCl2 (1,5 mM bei 1X) sowie Stabilisatoren enthält.
Anwendung
- Routine-PCR
- Fast-PCR
- Genotypisierungen
- MASC-PCR (Multiplex Allele-spezifische Kolonien-PCR)
- Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zur Genotypisierung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Extensionszeiten von nur 1 s pro Kilobase
- Breite Erfassung von AT- und GC-reichen Targets
Hohe Geschwindigkeit, höhere Leistung:
- Einzelkopie-Sensitivität in komplexen Zielsequenzen
- Erhöhte Erträge
Einige Anmerkungen:
- KAPA2G Fast HotStart ReadyMix PCR-Kits enthalten die speziell für eine schnelle PCR entwickelten KAPA2G Fast HotStart DNA-Polymerasen.
- Bei 1 s Extensionszeit für Amplikone <1 kb und 15 s/kb für längere Amplikone verkürzt sich die Gesamtreaktionszeit um 20 – 70 %.
- Es sind keine Spezialinstrumente oder PCR-Verbrauchsmaterialien erforderlich.
- Das optimierte Puffersystem verbessert Ertrag, Spezifität und Sensitivität und resultiert in einer effizienten Primer-Anlagerung (Annealing) über einen weiten Bereich von Primer-Längen, GC-Gehalten und Schmelztemperaturen.
- Für eine hohe Reaktionseffizienz sollte das Reaktionsvolumen 25 μl nicht überschreiten.
- KAPA2G Fast HotStart ReadyMix enthält 1,5 mM MgCl2 bei 1X.
- KAPA2G Fast HotStart ReadyMix mit Färbung enthält einen inerten Tracking-Farbstoff, wodurch ein direktes Auftragen auf Agarosegele ermöglicht wird.
- Reaktionsprodukte haben 3′-dA-Enden und können in TA-Kloningvektoren geklont werden.
Qualität
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash