Life-Science-Produkte von Roche
Bahnbrechende Entdeckungen werden nicht nur durch detaillierte Untersuchungen und tiefen Einblick in biologische Prozesse vorangetrieben, sondern auch durch die aktuell verfügbaren molekularen Werkzeuge. Es gehört oft ein vielschichtiger Ansatz dazu, bei dem Genomik, Proteomik und Zellanalysen zum Einsatz kommen, wenn Forschung vorangebracht werden soll. Auf dem Weg zu Ihrer nächsten Entdeckung bieten wir Ihnen exklusiv das vollständige Roche-Portfolio biochemischer Reagenzien sowie eine umfassende Palette der qPCR- und Nukleinsäure-Aufreinigungsprodukte des Unternehmens an. Unsere Partnerschaft mit Roche beruht auf kollaborativer Innovation. Hierzu gehört unser gemeinsames Vermächtnis und unser Streben nach Exzellenz im Bereich kontinuierlicher Produktqualität, um dem Kunden eine optimale Erfahrung und ein erstklassiges Angebot an fortschrittlichen molekularen Werkzeugen zu bieten. Weitere Informationen über die Vorteile unserer einzigartigen Zusammenarbeit mit Roche finden Sie auf unserer Webseite zur Vertriebsvereinbarung mit Roche.
Abschnitte
Als Pioniere und heutige Marktführer auf dem Gebiet der PCR bieten wir Ihnen mit Roche-Produkten zur Aufreinigung von Nukleinsäuren, PCR und qPCR die Sicherheit, dass Ihre Forschung von Anfang an valide ist. Darüber hinaus bietet unser Portfolio an Reagenzien für DNA-Transfektion, Zellisolierung und Funktionsanalysen sowie unsere Protease- und Phosphatase-Inhibitoren Komplettlösungen für Ihre gesamten Gen- und Proteinexpressions-Workflows. Wir laden Sie ein, unsere kombinierten Angebote zu erkunden und herauszufinden, wie wir Ihnen dabei helfen können, Ihre nächste Entdeckung voranzutreiben.
Genomforschung
Reagenzien und Methoden für PCR, qPCR, RT-PCR, RT-qPCR und DIG-Markierung
Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ist eine einfache und kostengünstige Methode für die Amplifikation spezifischer DNA-Fragmente um mehrere Größenordnungen und dementsprechend aus dem molekularbiologischen Labor nicht mehr wegzudenken. Unsere spezialisierten Kits sind für eine Vielzahl PCR-Anwendungen optimiert. Die FastStart™ Taq DNA-Polymerase ermöglicht das Setup von PCR-Reaktionen bei Raumtemperatur mit Heißstart-PCR-Reagenzien und ist darüber hinaus mit automatisierten Setups kompatibel.
Egal, ob Sie PCR-Produkte für die DNA-Extraktion und -Amplifikation von Kapa Biosystems oder qPCR- und qRT-PCR-Produkte von Kapa unter Einsatz von SYBR® Green-Reagenzien benötigen, wir decken Ihren PCR-Bedarf ab. Beim SYBR® Green-basierten qPCR-Reagenz wird ein Fluoreszenzfarbstoff eingesetzt, der an doppelsträngige DNA-Moleküle bindet, damit Forscher die Menge der amplifizierten DNA quantifizieren können. Sondenbasierte qPCR-Reagenzien, wie z. B. FastStart™ Universal Probe Master (ROX), eignen sich zur Verwendung auf allen Echtzeit-PCR-Geräten, die mit ROX normalisieren. Für RT-PCR/qRT-PCR-Anwendungen ist das Transcriptor One-Step RT-PCR-Kit für die schnelle, empfindliche und spezifische Endpunkt-RT-PCR-Analyse von RNA konzipiert. Zusätzliche Anforderungen an Anwendungen zur Nukleinsäuremarkierung können mit dem DIG-System für Membranhybridisierung und In-situ-Hybridisierung leicht erfüllt werden.
Proteomanalyse
Reagenzien und Protokolle zur Proteinstabilisierung
Es ist von entscheidender Bedeutung, den Abbau oder die Aggregation des Proteins von Interesse zu verhindern, da sich diese Faktoren voraussichtlich negativ auf die Gesamtstruktur und Funktionalität des Proteins auswirken. Dies kann durch die Zugabe von Protease- und Phosphatase-Inhibitoren zu Puffern und Lösungen erreicht werden. Die häufig zitierten Protease- und Phosphatase-Inhibitoren PhosSTOP™ und cOmplete™ von Roche sind einfach einsetzbare, flexible Formulierungen auf Tablettenbasis, die ein breites Spektrum von Proteasen bzw. Phosphatasen hemmen. Beim Protease-Inhibitor-Cocktail cOmplete™ enthält jede der wasserlöslichen Tabletten eine breite Mischung aus Metalloproteasen, Serin- und Cystein-Proteaseinhibitoren, um den Schutz von Proteinen sicherzustellen, die aus fast allen Geweben oder Zellen isoliert werden. Darüber hinaus kommen die Tabletten des Phosphatase-Inhibitor-Cocktails PhosSTOP™ in einer schnell auflösenden, wasserlöslichen Formulierung, die eine proprietäre Mischung aus sauren und alkalischen Phosphatase-Inhibitoren, Serin-/Threonin-Phosphatase-Inhibitoren und Tyrosin-Protein-Phosphatase-Inhibitoren enthält.
Zellforschung
Reagenzien und Protokolle für Zellfunktion, Zellisolierung und Transfektion
Die Transfektion, bei der DNA oder RNA in eukaryotische Zellen eingebracht wird, ist eine weit verbreitete Technik zur Untersuchung und Modulation der Genexpression. X-tremeGENE™-Transfektionsreagenzien wurden entwickelt, um eine hohe Transfektionseffizienz, Benutzerfreundlichkeit und Reproduzierbarkeit sicherzustellen. Sie liefern einen höheren Anteil lebender Zellen und physiologisch relevantere Ergebnisse sowohl für die Transfektion als auch für siRNA-Reagenzien zum Knockdown der Genexpression. Obwohl viele Techniken verwendet werden, um Daten aus heterogenen Zellpopulationen zu generieren, ist es oft aufschlussreicher, einzelne Zell-Subtypen zu trennen und zu analysieren. Collagenase und Liberase™ Enzyme in Forschungsqualität eignen sich für die Verwendung mit einem breiten Spektrum an Zell- und Gewebetypen. Darüber hinaus ist das Verstehen der Zellfunktion auch von großer Bedeutung in Bezug auf die Bewertung der Zellgesundheit oder Hinweise darauf, ob ein potenzieller Wirkstoffkandidat zytotoxisch sein könnte. Das Portfolio biochemischer Reagenzien von Roche umfasst optimierte ELISA-Kits für die Messung der Zellproliferation und des Zelltods.
Partner für Laborbedarf
Wir sind stolz darauf, mit namhaften Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Ihnen Laborbedarfsartikel von höchster Qualität anbieten zu können. Zu unseren Partnern für Laborbedarf gehören die Produktportfolios von Brand®, Corning®, Cytiva™ und Eppendorf®. Erkunden Sie diese Produktportfolios, um das passende Produkt für Ihren Laborbedarf zu finden.
Laborgeräte aus Glas und Kunststoff, Aufbewahrungslösungen für das Labor, Flaschenaufsatz-Dispenser, Pipetten und Pipettenspitzen, Küvetten sowie Zellkultur- und PCR-Verbrauchsmaterialien für Labore von Brand® GmbH und BrandTech®.
Laborgeräte aus Glas und Kunststoff, Filtrationsmembranen, Zellkulturbedarf und Geräte für die Biowissenschaften der Marke Corning®.
Cytiva™ Produkte für die Arzneimittelforschung und die Herstellung therapeutischer Bioprozesse. Hierzu gehören Whatman® Laborfiltrationsprodukte, Amersham™ Chromatographiesäulen und -harze, Gewebekulturreagenzien und Produkte für die Vorbereitung von Proteinproben, Blotting und Analyse.
Konische Röhrchen und Mikrozentrifugenröhrchen, Pipetten und Pipettenspitzen, Dispenser, Zentrifugen, Mikrotiterplatten, Mischer, Spektrometer und PCR-Geräte für Labore der Marke Eppendorf®.
Zugehörige Produktressourcen
- Tissue Dissociation Guide: Collagenase, Dispase, and Liberase Enzyme Types
Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
- Roche PCR-Reagenzien und PCR-Protokolle
Comprehensive selection guide to Roche polymerase chain reaction (PCR) reagents and their applications.
- Roche Protein Stabilization Reagents
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
- Markierungsmethoden mit Digoxigenin (DIG)
Markierungsmethoden mit Digoxigenin (DIG) und Kits für DNA- und RNA-DIG-Sonden, DNA-Markierung durch Random Primer, Nick-Translationsmarkierung, 5‘- und 3‘-Endmarkierung von Oligonukleotiden.
- X-tremeGENE™ Transfection Reagents Comparison Guide
Explore our X-tremeGENE™ transfection reagent recommendations guide for the cell type and application best suited for your specific needs.
- Hot-Start-PCR
Der Zweck der Hot-Start-PCR besteht darin, die PCR-Reaktion zu hemmen, um die unspezifische Amplifikation zu reduzieren, die Bildung von Primer-Dimeren zu verhindern und die Produktausbeute zu erhöhen.