Merck
PCR-Reagenzien und -Kits
PCR steht für Polymerase Chain Reaction (Polymerase-Kettenreaktion) und ist ein Grundpfeiler in nahezu jedem Labor für Molekularbiologie. Die PCR ist eine einfache und kostengünstige Methode für die Amplifizierung spezifischer DNA-Fragmente um mehrere Größenordnungen. Wir verfügen über spezielle Kits für eine Vielzahl von PCR-, qPCR- und RT-PCR-Anwendungen in Ihrem PCR-Workflow. Erforschen Sie darüber hinaus unser umfassendes Angebot an PCR-bezogenen Ressourcen, darunter das Standard-PCR-Protokoll und das PCR Mastermix-Tool für die Berechnung
Lernen Sie unser robustes Angebot an PCR-Reagenzien und -Kits kennen. Wählen Sie für stetige Innovation im Arbeitsalltag PCR-Basiselemente, die eine Grundlage für großartige Arbeiten bilden können, ohne eine Variable, die Ihre harte Arbeit untergräbt.
Direkte PCR
Bei der direkten PCR handelt es sich um ein Verfahren, das es Wissenschaftlern ermöglicht, direkt von Pflanzen-, Gewebe- oder Zellkulturproben zur PCR überzugehen, und zwar ohne DNA-Isolierung oder -Aufreinigungsschritte. Der Wegfall dieser aufwendigen zusätzlichen Schritte führt zu enormen Zeit- und Ressourceneinsparungen und damit zu mehr Nachhaltigkeit. Unsere Extract-N-Amp™ PCR-Kits sind einzigartig, da sie ein kombiniertes Extraktions- und Amplifikationsverfahren für Pflanzen-, Gewebe- und Blutproben-Assays bieten. Durch die Integration einer "Lyse & Go"-Methode entfällt bei Extract-N-Amp™ PCR die Notwendigkeit von Säulen oder einer langwierigen enzymatischen Probenaufreinigung. Unsere direkten PCR-Kits enthalten die Reagenzien, Enzyme und proprietären Puffer, die für die schnelle Extraktion und Amplifikation der gewünschten Targets aus einer Vielzahl von Pflanzen-, Blut- und Gewebeproben erforderlich sind.
Hot-Start-PCR
Hot-Start-PCR ist ein Verfahren, das die Aktivität der Heißstart-Taq-Polymerase oder den Einbau modifizierter dNTP beim Reaktionsaufbau hemmt, bis eine Hitzeaktivierung stattfindet. Hot-Start-PCR ermöglicht den Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur ohne unspezifische Amplifikation und Primer-Dimer-Bildung. Entdecken Sie unsere große Auswahl an Hot-Start-PCR-Enzymen, darunter KOD, FastStart™, JumpStart™ und KAPA Biosystems-Reagenzien. Weitere Informationen zu Hot Start PCR-Reagenzien und Produktinformationen, die Ihren Hot-Start-PCR-Anforderungen entsprechen, finden Sie in der Produktauswahltabelle.
KOD-DNA-Polymerase- und Mastermix
Die KOD-DNA-Polymerase ist eine thermostabile DNA-Polymerase mit extrem hoher Genauigkeit. Zahlreiche unabhängige Studien haben ebenfalls die überlegene Genauigkeit der KOD-DNA-Polymerase im Vergleich zu anderen thermophilen Polymerasen bestätigt. Neben einer geringen Mutationshäufigkeit führt die hohe Erweiterungsrate und hohe Prozessivität der KOD-Polymerase zu einer höheren Ausbeute an Volllängenprodukten in weniger Reaktionszyklen. Die Kombination dieser Eigenschaften macht die KOD-DNA-Polymerasen zum PCR-Enzym der Wahl, wenn es auf Geschwindigkeit und Genauigkeit ankommt. Entdecken Sie unseren neuen KOD One™ PCR-Mastermix, einen gebrauchsfertigen zweifach PCR-Mastermix, der eine neuartige, gentechnisch veränderte KOD-DNA-Polymerase (UKOD) enthält, zusammen mit einem neuen Elongationsbeschleuniger, der eine schnelle PCR mit einer Erweiterungszeit von 5 Sekunden/kb für Template-DNA <10 kb ermöglicht. 
Roche PCR-, qPCR-, RT-PCR- und RT-qPCR-Reagenzien, Protokolle und Ressourcen
Um Ihre molekularbiologische Forschung voranzutreiben, ist es von entscheidender Bedeutung, die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe in einer Vielzahl von Bereichen wie Genomik, Proteomik und Zellanalyse zu maximieren. Als Pionier auf dem Gebiet der Genomik und der PCR-Technologie bietet Roche ein umfassendes Angebot an Reagenzien und Kits, die darauf ausgerichtet sind, die manuelle Arbeitszeit am Labortisch zu verkürzen, die Datenerfassung zu beschleunigen und wichtige Instrumente zur Überprüfung der anspruchsvollsten biologischen Hypothesen zu entwickeln. Aufgrund der Partnerschaft mit Roche und dem gemeinsamen Streben nach Produktqualität und wissenschaftlicher Exzellenz können wir Ihnen die Produkte von Roche zur Verfügung stellen, die Ihnen die Antworten geben, die Sie benötigen. Unabhängig davon, wo Ihre Arbeit Sie hinführt. Entdecken Sie alle PCR-bezogenen Reagenzien und Protokolle von Roche auf der Ressourcenseite zu Roche-Produkten und molekularen Lösungen.
LuminoCT™, KiCqStart® und JumpStart qPCR-Mastermix-Reagenzien für die quantitative PCR
Bei der quantitativen PCR (qPCR) wird die Linearität der DNA-Amplifikation genutzt, um absolute oder relative Mengen einer bekannten Sequenz in einer Probe zu bestimmen. Durch die Verwendung eines fluoreszierenden Reporters in der Reaktion ist es möglich, die DNA-Erzeugung in Echtzeit zu messen. Basierend auf einer hochgradig optimierten ReadyMix™ Chemie bietet LuminoCt™ unübertroffene Assay-Geschwindigkeiten ohne Abstriche bei Genauigkeit, Präzision oder Empfindlichkeit. LuminoCt™ arbeitet nahtlos mit den meisten qPCR-Geräten zusammen, sodass die Optimierung der Reaktionsbedingungen auf ein absolutes Minimum beschränkt ist. Oft können die Benutzer einfach ihr Kit auswählen, ihren Assay zusammenstellen und mit der Arbeit beginnen. Noch nie war es so schnell und einfach, die bestmöglichen qPCR-Daten zu erzeugen.
KiCqStart® ReadyMix™ Reagenzien sind gebrauchsfertige, hochempfindliche Mastermischungen, die alle Basiskomponenten für qPCR oder RT-qPCR enthalten. Fügen Sie einfach Ihre Primer, Sonde und Wasser hinzu, um den Assay-Cocktail zu vervollständigen. Füllen Sie den Cocktail in Röhrchen oder Platten und fügen Sie dann Ihr Template hinzu. Die KiCqStart® ReadyMix™ Reagenzien sind mit dem konventionellen oder schnellen PCR-Modus kompatibel. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Informationen zur Produktverwendung unter KiCqStart® Probe qPCR ReadyMix™ oder KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ Reagenzien. Darüber hinaus bieten die JumpStart Taq-ReadyMixes eine praktische Lösung für herkömmliche qPCR-Experimente. Der JumpStart Taq-Antikörper liefert eine Antikörper-inaktivierte Hot-Start-PCR, die eine unspezifische Produktbildung verhindert. Die Produktlinie ist für SYBR® Green und sondenbasierte Nachweismethoden geeignet, bietet Optionen für die Optimierung und ist mit Röhrchen-, Platten- und Kapillargeräten kompatibel. Weitere Informationen finden Sie in unseren zusätzlichen SYBR® Green-basierten qPCR-Reagenzien und Ressourcen.
RT-PCR und RT-qPCR: Kundenspezifische Oligos und Sonden, DNase, Kits, Mastermischungen, Primer und mehr
In der RT-PCR werden zwei leistungsstarke und vielseitige Techniken, die reverse Transkription und die Polymerase-Kettenreaktion kombiniert, um cDNA aus Gesamt-RNA oder mRNA-Transkripten zu erzeugen und zu amplifizieren. Die Methode wird häufig verwendet, um die Genexpression sowohl auf RNA- als auch auf Proteinebene zu untersuchen. Die ideale RT-PCR erfordert eine empfindliche reverse Transkription und eine High-Fidelity-Amplifikation. Die reverse Transkriptase soll in der Lage sein, Transkripte mit sehr geringer Abundanz und/oder Transkripte mit schwieriger Sekundärstruktur zu erkennen. Unsere verbesserte Avian (eAMV™) Reverse Transkriptase weist alle diese Eigenschaften auf. Sie ist die ideale RT für den Nachweis von Nachrichten mit geringer Abundanz, die von anderen Reversen Transkriptasen übersehen werden können, und es ist das beste Enzym, das wir für die Transkription durch schwierige Sekundärstrukturen gefunden haben. Sie ist auch toleranter gegenüber erhöhten Temperaturen als das Standard-AMV, M-MLV, M-MLV RNase H- oder AMV RNase H reduziert.
Weitere Rezepturenrechner und Tools zur Umrechnung von Einheiten finden Sie in der RubrikRechner und Anwendungen in unserem Informationspool.
Zugehörige Produktressourcen