Wichtige Dokumente
10354074001
Roche
Citrate Lyase (CL)
from Klebsiella pneumoniae (Aerobacter aerogenes)
Synonym(e):
Citrate Lyase (CL)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bacterial (Klebsiella pneumoniae)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥0.25 U/mg (At 25 °C with citrate as the substrate.)
Verpackung
pkg of 120 U
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
activity assay: suitable
Farbe
light cream
Optimaler pH-Wert
8.0-9.0
Löslichkeit
water: soluble
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
life science and biopharma
Fremdaktivität
ICDH <0.05% (NAD as coenzyme)
NADH oxidase <0.05%
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash