Merck
10107409001
Roche
Mitomycin C
crystalline powder, 98%, pkg of 2 mg
Synonym(e):
Mitomycin C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.33
UNSPSC-Code:
12352207
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystalline powder
Mol-Gew.
334.3
Verpackung
pkg of 2 mg
Hersteller/Markenname
Roche
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChIKey
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Mitomycin C ist ein Antitumor-Antibiotikum.
Anwendung
Mitomycin C wird als Inhibitor für Studien der zellfreien Proteinbiosynthese verwendet. Außerdem hemmt es die DNA-Synthese. Es wird als genotoxischer Wirkstoff für Tumorzellen verwendet.
Mitomycin C wird verwendet:
  • zur Beendigung der Mitose
  • in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) zur Inaktivierung und Ausplattierung embryonaler Fibroblasten der Maus (MEFs)
  • als Mutagen in Mutagenitätstests
Biochem./physiol. Wirkung
Mitomycin C (MMC) fungiert als Prototyp für Arzneimittel mit bioreduktiver Alkylierung. Es wird hauptsächlich unter anaeroben Bedingungen als aktiv befunden. MMC weist ein breites klinisches Antitumorspektrum auf, das bei Magen-, Bauchspeicheldrüsen- und Brustkrebs wirksam ist.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Preparation of mouse embryonic fibroblast cells suitable for culturing human embryonic and induced pluripotent stem cells
Jozefczuk J, et al.
Journal of Visualized Experiments, 130(64), e3854-e3854 (2012)
Jeremy Setton et al.
NPJ breast cancer, 7(1), 135-135 (2021-10-13)
Pathogenic germline mutations in the RAD51 paralog genes RAD51C and RAD51D, are known to confer susceptibility to ovarian and triple-negative breast cancer. Here, we investigated whether germline loss-of-function variants affecting another RAD51 paralog gene, RAD51B, are also associated with breast
Renato B Baleeiro et al.
Oncoimmunology, 11(1), 2080329-2080329 (2022-06-04)
MHC class II expression is a hallmark of professional antigen-presenting cells and key to the induction of CD4+ T helper cells. We found that these molecules are ectopically expressed on tumor cells in a large proportion of patients with pancreatic
Natalia Garcia-Becerra et al.
Cancers, 15(2) (2023-01-22)
Cervical cancer (CC) is the fourth most common type of cancer among women; the main predisposing factor is persistent infection by high-risk human papillomavirus (hr-HPV), mainly the 16 or 18 genotypes. Both hr-HPVs are known to manipulate the cellular machinery
Sertoli cell-mediated differentiation of bovine fetal mesenchymal stem cells into germ cell lineage using an in vitro co-culture system
Segunda MN, et al.
Theriogenology, 130, 8-18 (2019)