70746
Benzonase® Nuclease
Purity > 99%
Synonym(e):
Endonuclease aus Serratia marcescens
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Benzonase® Nuklease, Reinheit > 90 %,
Biologische Quelle
Serratia marcescens
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
>90% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Konzentration
25-29 units/μL
Anwendung(en)
research use
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das Enzym besteht aus zwei Untereinheiten von je 30 kDa. Es ist zwischen pH-Wert 6 und 10 und von 0–42 °C funktionsfähig und erfordert 1–2 mmol/l Mg2+ zur Aktivierung. Das Enzym ist auch in Gegenwart von ionischen und nichtionischen Detergenzien, Reduktionsmitteln, PMSF (1 mmol/l), EDTA (1 mmol/l) und Harnstoff aktiv (die relative Aktivität hängt von den spezifischen Bedingungen ab). Die Aktivität wird durch >150 mmol/l monovalente Kationen, >100 mmol/l Phosphat, >100 mmol/l Ammoniumsulfat oder >100 mmol/l Guanidin-HCl gehemmt.
Benzonase-Nuklease ist in den Qualitätsstufen reinst (>99 % mittels SDS-PAGE) und rein (>90 %) in einer Standardkonzentration von 25–29 E/µl und in einer hohen Konzentration (HC) von 250 E/µl erhältlich. Beide Zubereitungen sind frei von nachweisbaren Proteasen und weisen eine spezifische Aktivität von > 1 × 106 E/mg Protein auf. Der >99%ige Reinheitsgrad wird auf Endotoxine getestet und enthält <0.25 EU/1000 units. The product is suppliedin 50% glycerol.Store at -20°C.
Total endotoxin:<0.25 EU/1,000 units.Purity: >90 % durch SDS-PAGE.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Warnhinweis
Einheitendefinition
WGK
WGK 2