Merck
400046
Sigma-Aldrich
Hydroxyharnstoff
≥98% (HPLC), solid, RNR inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
Hydroxyharnstoff, Ribonukleotidreduktase-Inhibitor I, RNR-Inhibitor I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH4N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Hydroxyharnstoff, Anti-neoplastic agent that blocks DNA replication by inhibiting ribonucleotide reductase.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
water: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
InChIKey
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Antineoplastika, das die DNA-Replikation durch Hemmung der Ribonukleotidreduktase blockiert. Induziert die Apoptose der Lymphozyten bei chronischer myeloischer Leukämie. Verbessert Berichten zufolge die Strahlenwirkung bei pankreatischen Adenokarzinomzellen. Setzt in Gegenwart von Oxidationsmitteln NO frei.
Antineoplastikum. Blockiert die DNA-Replikation durch Hemmung der Ribonukleotidreduktase. Induziert die Apoptose der Lymphozyten bei chronischer myeloischer Leukämie.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Hemmung der Ribonukleotidreduktase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 2 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Leyden, D., et al. 2000. Anticancer Res.20, 133.
Tsuchiya, K., et al. 1999. Free Radic. Biol. Med. 27, 347.
Anand, S., et al. 1995. Cancer Lett.88, 101.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Melissa Seman et al.
Cell reports, 42(11), 113428-113428 (2023-11-12)
H3K9 methylation (H3K9me) marks transcriptionally silent genomic regions called heterochromatin. HP1 proteins are required to establish and maintain heterochromatin. HP1 proteins bind to H3K9me, recruit factors that promote heterochromatin formation, and oligomerize to form phase-separated condensates. We do not understand
Xiaoju Hu et al.
NAR cancer, 4(3), zcac023-zcac023 (2022-07-29)
The histone methyltransferase KMT2C is among the most frequently mutated epigenetic modifier genes in cancer and plays an essential role in MRE11-dependent DNA replication fork restart. However, the effects of KMT2C deficiency on genomic instability during tumorigenesis are unclear. Analyzing
P Logan Schuck et al.
The Journal of biological chemistry, 297(3), 101026-101026 (2021-08-03)
Sister chromatid cohesion (SCC), the pairing of sister chromatids after DNA replication until mitosis, is established by loading of the cohesin complex on newly replicated chromatids. Cohesin must then be maintained until mitosis to prevent segregation defects and aneuploidy. However
Kaisa Ikkala et al.
Scientific reports, 12(1), 161-161 (2022-01-09)
The cornea, transparent and outermost structure of camera-type eyes, is prone to environmental challenges, but has remarkable wound healing capabilities which enables to preserve vision. The manner in which cell plasticity impacts wound healing remains to be determined. In this
Christopher Noyes et al.
Communications biology, 6(1), 65-65 (2023-01-19)
Human cancers often re-express germline factors, yet their mechanistic role in oncogenesis and cancer progression remains unknown. Here we demonstrate that DEAD-box helicase 4 (DDX4), a germline factor and RNA helicase conserved in all multicellular organisms, contributes to increased cell