Merck
M0440
Sigma-Aldrich
Mitomycin C aus Streptomyces caespitosus
meets USP testing specifications
Synonym(e):
Mitomycin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.33
Beilstein:
7231816
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.76
Biologische Quelle
Streptomyces caespitosus
Qualitätsniveau
Farbe
blue-violet
Löslichkeit
H2O: 40 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
H2O: soluble
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChIKey
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chemical structure: aziridine
Anwendung
Mitomycin C is produced by a strain of actinomyces, Streptomyces caespitosus. It contains three anticancer moieties, quinine, urethane, and aziridine groups. It is used to generate mitotically inactive feeder cells in cell culture systems, such as the mitotically inactive fibroblasts used in embryonic stem cell systems.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsmechanismus: Dieses Produkt ist ein Alkylierungsmittel, das spezifisch auf die Guaninnukleosidsequenz 5′-CpG-3′ abzielt. Es hemmt die DNA-Synthese, indem es kovalent mit der DNA reagiert und Vernetzungen zwischen komplementären DNA-Strängen bildet. Diese Wechselwirkung verhindert die Trennung der komplementären DNA-Stränge und hemmt somit die DNA-Replikation.
Antimikrobielles Spektrum: Mitomycin C weist eine starke Antitumorwirkung, insbesondere gegen Ehrlich-Aszites-Tumorzellen, sowie eine starke bakterizide Wirkung gegen grampositive und gramnegative Bakterien auf.
Vorsicht
Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8 °C in the dark. Solutions at pH 6-9 can be stored at 0-5 °C for up to a week, but if a precipitate forms, a fresh solution should be prepared - the precipitated solution has been proven toxic to cells.
Angaben zur Herstellung
Mitomycin C is soluble in water at .5 mg/mL, with a pH of 6.0-7.5. It undergoes rapid degradation in acidic solutions with pH<6, and is mostly likely to retain activity in solutions with a pH between 6-9.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Scott C Jeffrey et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(5), 1344-1358 (2005-03-04)
Antibody-drug conjugates (ADCs) were prepared consisting of DNA minor groove binder drugs (MGBs) attached to monoclonal antibodies (mAbs) through peptide linkers designed to release drugs inside the lysosomes of target cells. The site of linker attachment on the MGB was
Leonard L Gunderson et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 87(4), 638-645 (2013-09-17)
The long-term update of US GI Intergroup RTOG 98-11 anal cancer trial found that concurrent chemoradiation (CCRT) with fluorouracil (5-FU) plus mitomycin had a significant impact on disease-free survival (DFS) and overall survival (OS) compared with induction plus concurrent 5-FU plus
Xin Wang et al.
Nature medicine, 19(4), 473-480 (2013-03-26)
Sorting nexin 27 (SNX27), a brain-enriched PDZ domain protein, regulates endocytic sorting and trafficking. Here we show that Snx27(-/-) mice have severe neuronal deficits in the hippocampus and cortex. Although Snx27(+/-) mice have grossly normal neuroanatomy, we found defects in
Lars Petter Jordheim et al.
Molecular pharmacology, 84(1), 12-24 (2013-04-13)
The benefit of cancer chemotherapy based on alkylating agents is limited because of the action of DNA repair enzymes, which mitigate the damage induced by these agents. The interaction between the proteins ERCC1 and XPF involves two major components of
Annika Gillis et al.
Applied and environmental microbiology, 80(14), 4138-4152 (2014-05-06)
GIL01, Bam35, GIL16, AP50, and Wip1 are tectiviruses preying on the Bacillus cereus group. Despite the significant contributions of phages in different biological processes, little is known about the dealings taking place between tectiviruses and their Gram-positive bacterial hosts. Therefore