Merck
TZVC00010
Millipore
Steridilutor® NEO-System
Devices with an expansion chamber for sample preparation and dilution. For liquids and soluble powders in vials.
Synonym(e):
Steridilutor® NEO-Einheit für Sterilitätstests
About This Item
UNSPSC-Code:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing
stainless steel (for needle)
Qualitätsniveau
Agentur
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Hersteller/Markenname
Steridilutor®
Verpackung
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Steridilutor® NEO-System mit Expansionskammer ist ein Schlauch- und Kanülensystem für schwer aufzulösende Pulver, welches zur Verdünnung hochwirksamer Antibiotika und zum Poolen von Produkten in Fläschchen verwendet wird. Reine Produkte (fest oder flüssig) sind schwierig zu spülen. Die Rückstände von Produkten sind möglicherweise bei Sterilitätsprüfungen ein schwerwiegender hemmender Faktor. Bei Pulvern ist eine gute Auflösung erforderlich, um eine mögliche Aggregatbildung zu vermeiden. Bei flüssigen Antibiotika wird ein Verdünnungsschritt dringend empfohlen, um die Konzentration des antimikrobiellen Mittels zu senken. Dies verringert die Möglichkeit der Bindung des Mittels an den Filter. Die Expansionskammer dient zum Ablass von Restvakuum und -druck in den Fläschchen, ohne dass ein Nachtropf- oder Kontaminationsrisiko besteht. Die dünne Doppelkanüle stellt eine Verbindung zwischen den Testprodukten und dem Verdünnungsmittel her. Das verdünnte Produkt wird anschließend mit geeigneten Steritest® NEO-Systemen gefiltert.
Anwendung
Das Steridilutor® NEO-System mit Expansionskammer wird zur Verdünnung von Pulvern und hochwirksamen Antibiotika sowie zum Poolen von Produkten in Fläschchen verwendet. Die Expansionskammer ermöglicht die Belüftung des Verdünnungsmittelbehälters.
Rechtliche Hinweise
STERIDILUTOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
konfiguriert für