Merck
STBMRFD34
Millipore
Flüssigkeit D
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
Synonym(e):
Spüllösung, Waschlösung
About This Item
UNSPSC-Code:
41106214
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
Agentur
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Qualitätsniveau
Beschreibung
For rinsing of solutions containing oil or lecithin
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Haltbarkeit
17 mo.
Leistungsmerkmale
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Verpackung
bottle of
Flaschenvolumen
300 mL , filling volume
500 mL
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
pH-Wert
7.1
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Spüllösung D eignet sich zum Testen von Proben, die Lecithin oder Öl enthalten, und ist mit den meisten Antibiotika kompatibel. Die Zusammensetzung dieser Lösung entspricht den Vorgaben der Europäischen Pharmakopöe (EP) 2.6.1, der US-amerikanischen Pharmakopöe (USP) 71 und der Japanischen Pharmakopöe (JP) 4.06. Spüllösung D ist eine klare, farblose Flüssigkeit mit einem pH-Wert von 7,1 ± 0,2 bei 25 °C. Sie kann bis zu 17 Monate bei 2-25 °C (lichtgeschützt) aufbewahrt werden. Eine Packung enthält 4 Flaschen à 300 ml Spüllösung. Jede Flasche ist mit einer Schraubkappe mit Septum verschlossen, um die Gefahr einer Kreuzkontamination zu vermeiden und die Desinfektionsverfahren zu optimieren.
Anwendung
Spüllösung D kann bei der Sterilitätsprüfung mittels Membranfiltration in Kombination mit dem STERITEST® Sterilitätstestsystem zum Ausspülen öl- oder lecitinhaltiger Lösungen eingesetzt werden. Sie kann außerdem für unsterile Produkte zur Entfernung antimikrobieller Aktivität mittels Membranfiltration verwendet werden. Diese Spüllösung ist hervorragend zum Ausspülen steriler Geräteleitungen geeignet und wird typischerweise für die Überprüfung der Spülmethode bei medizinischen Geräten eingesetzt.
Sterilitätsprüfung
Keimbelastungskontrolle
Nährmedium
Lösung D
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable