Verbrauchsmaterial, Nährmedien & Geräte für die Sterilitätsprüfung
Die Sterilitätsprüfung ist ein entscheidender Teil der Validierung für GMP-konform hergestellte Produkte, die als steril gelten. Falsch-negative Ergebnisse könnten zur Freigabe kontaminierter Produkte führen, während falsch-positive Produkte langwierige und kostspielige Untersuchungen herbeiführen könnten. Mit unserem umfassenden Portfolio an Produkten für die Qualitätskontrolle können Sie sich auf die Ergebnisse Ihrer Sterilitätsprüfung und Ihre regulatorische Konformität z. B. mit der USP, der Europäischen Pharmakopöe und der Japanischen Pharmakopöe verlassen.
Products
Steritest®-System für die Sterilitätsprüfung
Konfigurieren Sie Ihr Steritest®-System entsprechend den Anforderungen des Probenmaterials, der Verpackung und der kontrollierten Sterilitätsprüfungsumgebung.
Unser Produktportfolio, das einen in vollem Umfang vorschriftskonformen Prüfablauf nach USP <71>, Europäischem Arzneibuch < 2.6.1> und Japanischem Arzneibuch <4.06> ermöglicht, umfasst:
- Pumpen und Zubehör für die Sterilitätsprüfung
- Membranfiltrationseinheiten
- Nährmedien, Spüllösungen und Lösungsmittel
- Direktinokulationsmethode
MILLIFLEX® RAPID SYSTEM FÜR DIE SCHNELLE PRÜFUNG AUF STERILITÄT
Das Milliflex® Rapid System 2.0 ist eine automatisierte Lösung für den schnellen Nachweis, die Abbildung und Quantifizierung von lebenden mikrobiellen Kontaminanten in filtrierbaren Proben während des gesamten Herstellungsprozesses. Dank der hochmodernen ATP-basierten Technologie und der äußerst empfindlichen Detektionskamera liefert das Milliflex® Rapid System 2.0 Ergebnisse zur Sterilitätsprüfung innerhalb von 5 Tagen anstelle der bisher erforderlichen 14 Tage, wodurch im Falle einer Kontamination schneller Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden können.
Geräte für die Sterilitätsprüfung
Steritest® NEO minimiert das Risiko falsch-positiver und falsch-negativer Ergebnisse, weshalb es sich als das zuverlässigste Filtrationsgerät auf dem Markt bewährt hat.
Nährmedien und Spüllösungen für die Sterilitätsprüfung
Unsere Nährmedien und Spüllösungen für die Sterilitätsprüfung werden nach den Anforderungen internationaler Normen formuliert und getestet. Sie bieten höchste Qualität und Verlässlichkeit der Prüfung.
Pumpen für die Sterilitätsprüfung
Unsere Steritest® Symbio Pumpen lassen sich nahtlos in alle Testumgebungen integrieren. Sie beschleunigen und optimieren Ihre Arbeitsabläufe und bieten zugleich ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort.
Zubehör für die Sterilitätsprüfung
Die Steritest® Symbio Zubehörteile sollen Ihre täglichen Arbeitsabläufe bei der Sterilitätsprüfung erleichtern. Um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen, sind Zubehörteile für verschiedene Arten von Arzneimittelverpackungen erhältlich.
Direktinokulationsmethode
Sterilitätsprüfung nicht filtrierbarer Proben gemäß Ihrer unterschiedlichen Anforderungen an die Direktinokulationsmethode.
Schnellmethode zur Prüfung auf Sterilität
Das Center for Biologics Evaluation and Research der FDA hat den Einsatz des Milliflex® Rapid System 2.0 für eine schnellere Sterilitätsprüfung zur Identifizierung mikrobieller Kontamination in Biologika belegt.
Weitere Informationsquellen
- Datasheet: Steritest® Symbio Pump and Accessories
Speed up your workflow with our Steritest™ Symbio Pumps and accessories, maximizing safety, confidence, and convenience, making reliable sterility testing even easier.
- Datasheet: Milliflex® Rapid System
Our automated solution rapidly and accurately detects and enumerates microorganisms.
- Datasheet: Steritest® Culture Media and Fluids
Our easy-to-use, reliable, and sterile products come in multiple configurations and volumes, ensuring accurate sterility testing.
- Article: Sterility Testing of Products with Antimicrobial Properties
Sterility testing of products with antimicrobial properties and how to prevent false negative results.
- Article: Sterility Testing of Products to be Diluted in Isopropyl Myristate
Complete solution for the most secure and reliable sterility testing.
- Poster: Complete Solutions for Complete Confidence with the Steritest® System
Complete solution for the most secure and reliable sterility testing.
- Brochure: Sterility Testing Complete Portfolio
Our large variety of devices and pumps help you stay compliant with membrane filtration or direct inoculation methods.
- Datasheet: Our Services portfolio supporting the Steritest™ family
Discover our full range of professional and best-in-class Services related to our Steritest™ family.