SCC010
Kit mit immortalisierten ReNcell-VM-Zellen
ReNcell VM Kit contains human neural progenitor cells, optimized maintenance media & freezing media for culture of human neural stem cells.
Synonym(e):
Human NSC Line, Human Neural Stem Cell Line, Human Neural Stem Cells
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Chemicon®
ReNcell
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type neural stem cell(s)
Versandbedingung
liquid nitrogen
Allgemeine Beschreibung
Das ReNcell-VM-Kit enthält humane neurale Vorläuferzellen, optimierte Erhaltungsmedien und Gefriermedien für die Kultur von humanen neuralen Stammzellen. Immortalisierte ReNcell-VM-Zellen (SCC008): ReNcell VM ist eine immortalisierte humane neurale Progenitorzelllinie, die sich leicht in Neuronen und Gliazellen differenziert. ReNcell-VM stammt aus der ventralen Mesenzephalonregion des humanen fötalen Gehirns. Diese durch retrovirale Transduktion mit dem v-myc-Onkogen immortalisierte Zelllinie wächst schnell als Monolayer auf Laminin mit einer Verdopplungszeit von 20–30 Stunden. Karyotyp-Analysen deuten darauf hin, dass ReNcell VM bei der Kultivierung selbst nach längerem Passagieren (> 45 Passagen) einen normalen diploiden Karyotyp beibehält. ReNcell VM wurde von der ReNeuron Group plc entwickelt, einem Biotech-Unternehmen, das sich auf die Verwendung humaner Körperstammzellen für therapeutische Zwecke spezialisiert. In von der ReNeuron Group plc durchgeführten Experimenten konnte ReNcell VM in vitro auf ein hohes Niveau humaner dopaminerger Neuronen differenziert werden. In von ReNcell VM differenzierten Neuronen konnte außerdem eine elektrophysiologische Aktivität nachgewiesen werden. ReNcell VM kann für verschiedenste Forschungsanwendungen eingesetzt werden, wie beispielsweise für Untersuchungen zur Neurotoxizität, Neurogenese und Elektrophysiologie sowie in Hinsicht auf Neurotransmitter- und Rezeptorfunktionen. ReNcell-VM-Zellen wurden auf rechtmäßige und ethisch einwandfreie Weise gewonnen und entsprechen den gegenwärtigen lokalen Verfahren zur Einwilligungserklärung. ReNcell-NSC-Erhaltungsmedium (SCM005): Das ReNcell-Erhaltungsmedium für neurale Stammzellen (NSC; Neural Stem Cell) ist ein definiertes serumfreies, wachstumsfaktorfreies Medium, das für das Züchten und die In-vitro-Differenzierung von immortalisierten humanen neuralen ReNcell-Progenitorzellen optimiert wurde. Bei Verwendung in Verbindung mit FGF und EGF ermöglicht das Erhaltungsmedium die Vermehrung von ReNcell-immortalisierten neuralen VM- und CX-Stammzellen. Die Entziehung der Wachstumsfaktoren aus dem ReNcell-NCS-Erhaltungsmedium führt zur spontanen Differenzierung von immortalisierten neuralen ReNcell-Progenitorzellen. ReNcell-NSC-Gefriermedium (SCM007): Das ReNcell-NSC-Gefriermedium ist für die Verwendung mit den immortalisierten humanen neuralen ReNcell-Vorläuferzelllinien CX (CHEMICON-Katalog-Nr. SCC007) und VM (CHEMICON-Katalog-Nr. SCC008) geeignet, die unter serumfreien Bedingungen mit dem ReNcell-NSC-Erhaltungsmedium kultiviert werden (CHEMICON-Katalog-Nr. SCM005). Die optimierte Formulierung ermöglicht eine konsistente Kryokonservierung und eine hohe Lebensfähigkeit beim Auftauen und Ausplattieren.
Beschreibung der Zelllinie
Neurale Stammzellen
Anwendung
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Stammzellenforschung
Komponenten
Immortalisierte ReNcell-VM-Zelllinie (Art.-Nr. SCC008)
ReNcell-NSC-Erhaltungsmedium (Art.-Nr. SCM005)
ReNcell-Gefriermedium für neurale Stammzellen (Art.-Nr. SCM007)
ReNcell-NSC-Erhaltungsmedium (Art.-Nr. SCM005)
ReNcell-Gefriermedium für neurale Stammzellen (Art.-Nr. SCM007)
Qualität
Jede Charge der ReNcell-VM-Zellen wurde in Bezug auf ein hohes Expressionsniveau von Nestin und Sox 2 sowie ihre Fähigkeit zur Selbsterneuerung und Multilinien-Differenzierung validiert (siehe Abbildungen auf dem Datenblatt). Die Zellen weisen außerdem einen mittels Chromosomenausbreitung bewerteten normalen Karyotyp auf und der Test auf Mykoplasmen war negativ. Maternales Blut wurde auf HIV, HTLV sowie Hepatitis B und C geprüft.
Sonstige Hinweise
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß Academic Use Agreement verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an licensing@emdmillipore.com.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Differential development of neuronal physiological responsiveness in two human neural stem cell lines.
BMC Neuroscience null