Merck
E1270
Sigma-Aldrich
ECM-Gel aus Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
EHS-Matrix
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
8-12 mg/mL
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
ECM-Gel kann mit Epithelzellen, Endothelzellen, Muskelzellen, Nervenzellen und Tumorzellen verwendet werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Das ECM-Gel polymerisiert, wenn es auf 20–40 °C erwärmt wird, und bildet eine rekonstituierte Basalmembran. Bei Kultivierung auf diesem ECM-Gel bilden PC12-Zellen innerhalb von 2 Tagen Neuriten aus.
Jede Mauskolonie, die für die Produktion dieses Produkts verwendet wird, wird routinemäßig auf mehrere Pathogene untersucht. Mit negativem Ergebnis auf LDEV getestet.
Komponenten
ECM wurde auf eine Proteinkonzentration von 8-12 mg/ml (in DMEM) eingestellt und enthält Laminin als Hauptbestandteil sowie Typ-IV-Collagen, Heparinsulfatproteoglycan, Entactin und andere Nebenbestandteile. Die Zugabe von Typ-IV-Collagen zum ECM-Gel verstärkt die Polymerisation.
Dieses Produkt enthält 50 mg/l Gentamicinsulfat.
Vorsicht
Produkt für die Langzeitlagerung bei -20 °C aufbewahren. Das ECM-Gel kann bis zu 72 Stunden bei 2–8 °C aufbewahrt werden.
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt wird aus Engelbreth-Holm-Swarm-Sarkom der Maus hergestellt; gegen Chloroform dialysiert. Das Gel sollte vor der Verwendung übernacht bei 2-8 °C aufgetaut und in eine Multiwellplatte pipettiert werden (Platte und Pipetten auf 2-8 °C vorgekühlt). Das Gel kann auch vor der Zugabe zur Platte mit Dulbeccos modifiziertem Eagle-Medium von 2-8 °C bis zu zweifach verdünnt werden. Das Produkt geliert innerhalb von 5 Minuten bei 20 °C. Eine längere Handhabung sollte bei unter 10 °C erfolgen. Die Zellen können auf einer dünnen Gelschicht von 0,5 mm ausplattiert oder in einer 1 mm dicken Schicht kultiviert werden. Wenn Zellen innerhalb der Schicht kultiviert werden, geben Sie die Zellen vor dem Ausplattieren bei der empfohlenen Zelldichte von 3-4 x 104 Zellen pro ml zu. Um Zellen von diesem Gel zu trennen, verwenden Sie Protease mit PBS ohne Calcium, Magnesium oder EDTA bei einer Konzentration von 0,6-2,4 Einheiten pro ml.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lutian Yao et al.
Cytokine, 89, 194-200 (2016-02-13)
Pancreatic cancer is characterized as inflammatory malignancy with a dismal prognosis. There is abundant intratumoral infiltration of macrophages, and most of these tumor associated macrophages (TAM) are induced to be M2 phenotype. The M2 polarized TAM has been demonstrated to
Mallory E Walters et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(6) (2020-07-02)
The aim of this work was to determine the physicochemical and biological activities of hydrolyzed proteins from sonicated oat brans. In addition to the control bran sample, two types of pre-treatment procedures-namely, ultrasonic bath and probe-type sonication-were performed to extract
Xiaoshu Zhou et al.
Biochemical and biophysical research communications, 492(3), 447-452 (2017-08-27)
Vasculogenic mimicry (VM), an endothelial-independent tumor vascularization phenomenon representing functional tumor plasticity, might be the culprit behind the poor clinical outcome in classic antiangiogenesis treatment. However, the mechanism underlying VM needs to be elucidated. Cyclin-dependent kinase 5 (CDK5) has been
Eva Lichtenegger et al.
Human gene therapy, 30(1), 44-56 (2018-06-20)
Muscle-invasive bladder cancer represents approximately 25% of diagnosed bladder cancer cases and carries a significant risk of death. Oncolytic viruses are novel antitumor agents with the ability to selectively replicate and lyse tumor cells while sparing healthy tissue. We explored
Ievgenia Pastushenko et al.
Nature, 556(7702), 463-468 (2018-04-20)
In cancer, the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) is associated with tumour stemness, metastasis and resistance to therapy. It has recently been proposed that, rather than being a binary process, EMT occurs through distinct intermediate states. However, there is no direct in