Merck
GF003
Sigma-Aldrich
Fibroblast Growth Factor basic, human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Synonym(e):
Beta-FGF, FGF-2, Heparin-bindender Wachstumsfaktor 2, bFGF
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
product name
Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Protein, human, rekombinant,
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg Endotoxin level (of FGF-b)
Aufnahme
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Der basische Fibroblasten-Wachstumsfaktor (FGF-b) ist ein heparinbindender Wachstumsfaktor, der die Proliferation einer Vielzahl von Zellen, einschließlich mesenchymaler, neuroektodermaler und endothelialer Zellen, stimuliert. FGF-b hat auch eine stark angiogenetische Wirkung in vivo. Humaner FGF-b ist ein 17,2-kDa-Protein, das 155 Aminosäurereste enthält.
Der basische Fibroblasten-Wachstumsfaktor (basic Fibroblast Growth Factor, bFGF) ist ein heparinbindender Wachstumsfaktor, der die Proliferation einer Vielzahl von Zellen, einschließlich mesenchymaler, neuroektodermaler und Endothelzellen, stimuliert. bFGF hat auch eine stark angiogenetische Wirkung in vivo. Der humane bFGF ist ein 17,2-kDa-Protein, das 155 Aminosäurenreste enthält. Xu, et al. haben gezeigt, dass bFGF synergistisch mit dem BMP-Antagonisten Noggin wirkt, um eine undifferenzierte Proliferation humaner embryonaler Stammzellen (hES) unter Feeder-freien Bedingungen zu erhalten. GF003-AF wurde ohne tierische Bestandteile entwickelt und kann zur Kultivierung von hES-Zellen in einem Kultivierungssystem ohne Feeder-Zellen ohne tierische Bestandteile verwendet werden.
In E. coli exprimiert
Anwendung
Der basische Fibroblasten-Wachstumsfaktor (FGF-b) ist ein heparinbindender Wachstumsfaktor, der die Proliferation einer Vielzahl von Zellen, einschließlich mesenchymaler, neuroektodermaler & endothelialer Zellen, stimuliert.
In den meisten In-vitro-Anwendungen entfaltet bFGF seine biologische Aktivität bei Konzentrationen im Bereich von 0,1–10,0 ng/mL. Responderzellen sind unter anderem: Endotheliale, mesenchymale Zellen. Humane ES-Zellen benötigen Konzentrationen im Bereich von 4-100 ng/ml je nach Kultivierungsmethode.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
FA009-1
Physikalische Form
Lyophilisiert aus einer 0,7-mg/ml-Lösung von 5 mM Tris, pH 7,6 mit 150 mM NaCl.
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Material ist bei -20 °C bis zum auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum haltbar.
Allgemeine Anwendungen:
Nach einer kurzen Zentrifugation in 0,1 M Phosphatpuffer mit pH 6,8, auf eine Konzentration von 0,1–1,0 mg/mL rekonstituieren. Rekonstituiert b
Hinweis zur Analyse
Der humane FGF-b von Chemicon ist, verglichen mit Standards, vollständig biologisch aktiv. Die ED50 wurde durch eine dosisabhängige Stimulierung der Thymidinaufnahme von FGF-Rezeptoren exprimierenden NIH3T3- Zellen bestimmt.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Alexander Brown et al.
Biomaterials, 243, 119921-119921 (2020-03-17)
In vitro tissue engineered models are poised to have significant impact on disease modeling and preclinical drug development. Reliable methods to induce microvascular networks in such microphysiological systems are needed to improve the size and physiological function of these models.
Ratchakrit Srikuea et al.
Scientific reports, 10(1), 8239-8239 (2020-05-20)
Skeletal muscle exhibits enormous plasticity throughout life, however, less is known regarding how the stages of growth regulate its local vitamin D system. Herein, we investigated serum 25(OH)D3 and Ca2+ levels along with the vitamin D system in skeletal muscle