Wichtige Dokumente
MABC97
Sigma-Aldrich
Anti-S1PR4/EDG6-Antikörper, Klon 16B9.1
clone 16B9.1, from mouse
Synonym(e):
Sphingosine 1-phosphate receptor 4, S1P receptor 4, S1P4, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 6, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-6, S1P receptor Edg-6
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
16B9.1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... S1PR4(8698)
Allgemeine Beschreibung
Der Sphingosin-1-phosphat-Rezeptor 4 (S1PR4), auch als EDG6 bezeichnet, kommt in verschiedenen Expressionsgraden in Lymphknoten, Knochenmark und Thymus von Erwachsenen sowie in Leber, Lunge und Thymus des Fötus vor. Er wird vom Lysosphingolipid-Sphingosin 1-phosphat aktiviert und ist an Gi- und G12/13-G-Proteine gekoppelt. Über die verschiedenen Effektormoleküle reguliert SIP4 die Zellproliferation, -differenzierung, -motilität und -migration.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem menschlichen S1PR4/EDG6 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-S1PR4/EDG6-Antikörper, Klon 16B9.1, dient dem Nachweis von S1PR4/EDG6 und ist zur Verwendung in Western Blotting und IHC validiert.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:300-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde S1PR4/EDG6 in menschlichem rotem Knochenmark- und menschlichem Tonsillengewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot-Analyse in Milzgewebelysat der Ratte.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde S1PR4/EDG6 in 10 µg Milzgewebelysat der Ratte nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~42 kDa beobachtet
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qun Zhu et al.
The FEBS journal, 281(12), 2861-2870 (2014-05-07)
It has been reported that the effect of inflammatory cytokines on β-cell destruction in type 1 diabetes is concentration-dependent. However, the underlying mechanisms remain unclear. In the present study, we found that a high concentration of cytokines promoted apoptosis in
Xiao-Jing Sun et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 32(8), 1313-1322 (2017-02-17)
C5a plays a crucial role in anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-mediated neutrophil recruitment and activation. Our previous studies found that the interaction between sphingosine-1-phosphate (S1P) and C5a plays an important role in the ANCA-mediated activation of neutrophils. In the current study