Merck
Z362905
Schwebende Rührstäbe
diam. 28 mm, L 54 mm, fits beaker size, 250 mL
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE (with ETFE bracket)
cylindrical (suspended)
Leistungsmerkmale
fits beaker size 250 mL
Verpackung
pack of 1 ea
case of 4 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® DS6630-0250
Länge
54 mm
Durchmesser
28 mm
Allgemeine Beschreibung
Besonders geeignet für sehr langsames Rühren. Keine mechanische Beschädigung von z.B. Zellen in Suspension! Füßchen biegbar. Abmessungen in Gesamtdurchmesser x Höhe.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries