ZRB2704
Anti-SPNS2 Antibody, clone 1F4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
Protein spinster homolog 2, Sphingosine-1-phosphate transporter SPNS2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
recombinant monoclonal
Beschreibung
clone 1F4
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Produktlinie
ZooMAb® learn more
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 60 kDa
Aufgereinigt durch
using Protein A
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG
Epitopsequenz
C-terminal half
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... SPNS2(124976)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Human heart tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected SPNS2 in Human heart tissue sections.
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SPNS2 peptide with a KD of 9.3 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SPNS2 in ACHN cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)