Wichtige Dokumente
AB10533
Sigma-Aldrich
Anti-LMX-1-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
LIM homeobox transcription factor 1, alpha, LIM/homeobox protein 1.1, LIM/homeobox protein LMX1A
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, hamster
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
hamster (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
hamster ... Lmx1A(101839559)
mouse ... Lmx1A(110648)
rat ... Lmx1A(289201)
Allgemeine Beschreibung
LMX-1 ist ein Transkriptionsfaktor, der zur LIM-Homeodomäne (LIM- HD)-Transkriptionsfaktorfamilie gehört. Er wird im ventralen Mittelhirn als Reaktion auf eine frühe Signalisierung induziert. LMX-1 ist eine notwendige Komponente für die Entwicklung der Dachplatte des Hirns sowie die dorsale Zellspezifikation des ZNS und die Entwicklung der Wirbelkörper. Er wird in der Dachplatte exprimiert, einem organisatorischen Situs im dorsalen ZNS, der die Differenzierung und Spezifikation der anliegenden Neuronen durch die Sekretion von Signalmolekülen, wie WNT und BMP, moderiert. Kürzlich durchgeführte Studien zeigen ein starkes Potenzial des LMX-1 für die Stimulation der Produktion von Mesencephalon-Dopaminneuronen im Mittelhirn (mesDA) für die therapeutische Behandlung der Parkinson-Krankheit. Diese Erkrankung ist durch eine Abnahme der Neutransmission aufgrund fortschreitender Degeneration der mesDA in der Substantia nigra (dunkle Pars compacta) gekennzeichnet.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt LMX-1.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
GST-markiertes rekombinantes Protein, entspricht dem C-Terminus von Hamster-LMX-1.
Anwendung
Anti-LMX-1-Antikörper ist ein Antikörper gegen LMX-1 und wird in und WB verwendet.
Forschungs-Unterkategorie
Neuronen- & Glia-Marker
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Mausgewebelysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:1.000 dieses Antikörpers wurde LMX-1 in 10 µg Maushodengewebelysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 50 kDa gemessen.
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Nicht aufgereinigtes polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Maushodengewebe-Lysat
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yanhan Huang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(23), 5429-5440 (2018-05-18)
LIM-domain containing transcription factors (LIM-TFs) are conserved factors important for embryogenesis. The specificity of these factors in transcriptional regulation is conferred by the complexes that they form with other proteins such as LIM-domain-binding (Ldb) proteins and LIM-domain only (LMO) proteins.
Satoshi Okawa et al.
Nature communications, 9(1), 2595-2595 (2018-07-04)
Single-cell RNA sequencing allows defining molecularly distinct cell subpopulations. However, the identification of specific sets of transcription factors (TFs) that define the identity of these subpopulations remains a challenge. Here we propose that subpopulation identity emerges from the synergistic activity
Parthiv Haldipur et al.
eLife, 6 (2017-01-17)
FOXC1 loss contributes to Dandy-Walker malformation (DWM), a common human cerebellar malformation. Previously, we found that complete Foxc1 loss leads to aberrations in proliferation, neuronal differentiation and migration in the embryonic mouse cerebellum (Haldipur et al., 2014). We now demonstrate
Mary Gazea et al.
Developmental biology, 409(1), 55-71 (2015-11-07)
Midbrain dopaminergic (mDA) neurons modulate various motor and cognitive functions, and their dysfunction or degeneration has been implicated in several psychiatric diseases. Both Sonic Hedgehog (Shh) and Wnt signaling pathways have been shown to be essential for normal development of
Charles Y Lin et al.
Nature, 530(7588), 57-62 (2016-01-28)
Medulloblastoma is a highly malignant paediatric brain tumour, often inflicting devastating consequences on the developing child. Genomic studies have revealed four distinct molecular subgroups with divergent biology and clinical behaviour. An understanding of the regulatory circuitry governing the transcriptional landscapes