Alle Fotos(2)
Key Documents
EZFITSAM1
Millipore
EZ-Fit® Filtrationsleiste
316L stainless steel, for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Synonym(e):
EZ-Fit-®-Verteiler für EZ-Stream®-Vakuumpumpe, für Anwendungen mit hohem Durchsatz, EZ-Fit®-Filtrationsverteiler, Filtrationsverteilerbasis, Verteilerbasis, Verteilerkopf
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
316L stainless steel
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die EZ-Fit®-Filtrationsverteilerbasis mit 1 Platz weist ein einzigartiges Design für die Laborfiltration von Proben auf. Die Filtrationsverteilerkonstruktion eliminiert alle Kontaminationsquellen bei wiederholter Verwendung, da jedes Teil der Verteilerbasis reinigbar und autoklavierbar ist.
Die EZ-Fit®-Filtrationsverteilerbasis kann einen Filtrationskopf aufnehmen. Das ergonomische Design ermöglicht die Bedienung in einer Laminar-Flow-Werkbank und spart Platz auf Labortischen.
Das 2-Wege-Ventilsystem des Filtrationsverteilers verhindert, dass der Anwender den Filtrationskopf beim Öffnen oder Schließen des Ventils versehentlich berührt.
Anwendung
Die EZ-Fit®-Filtrationsverteilerbasis mit 1 Platz wird für routinemäßige Laborfiltrationen von Proben verwendet. Flüssigproben von Rohstoffen, Produkten im Prozess und fertigen Produkten aus verschiedenen Industrien können mit dieser Ausrüstung geprüft werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die EZ-Fit®-Filtrationsverteilerbasis weist die folgenden Merkmale und Vorteile auf:
  • Unterschiedliche Filtrationsköpfe passen sowohl für wiederverwendbare Filtrationsgeräte als auch für Einwegfiltrationsgeräte.
  • Jede Komponente ist für eine gründlichere Reinigung abnehmbar.
  • Die Teile sind autoklavierbar.
  • Für Vakuumschläuche stehen Schnellanschlüsse zur Verfügung.
  • Die niedrige Höhe erleichtert den Einsatz in einer Laminar-Flow-Werkbank.
Verpackung
EZFITBASE1 x 1
EZFITMHTA1 x 1
Hinweis zur Analyse
Die EZ-Fit®-Filtrationsverteilerbasis mit 1 Platz kann pro Zyklus 1 Prüfprobe filtrieren.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
konfiguriert für