Merck
EZFITMAKIT
Millipore
Wartungssatz für die EZ-Fit® Filtrationsleiste
Including lubricant and brush, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Anwendung(en)
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Wartungssatz für die EZ-Fit® Filtrationsleiste ist für jeden Einsatzplan und jede Art von gefilterten Proben geeignet und hilft bei der regelmäßigen Reinigung und Dekontamination der EZ-Fit® Filtrationsleiste. Der Wartungssatz enthält Vliestücher zum Reinigen des Filtrationskopfes, des Ventils und des Ventilkopfs sowie des O-Rings unter Verwendung der empfohlenen Reinigungsmittel. Eine im Wartungssatz enthaltene kleine Bürste dient der Reinigung des kleinen Kanals in der Filtrationskopfhalterung und eine große Bürste zur Reinigung des Ventilgehäuses. Zudem enthält der Wartungssatz ein Schmiermittel zum Schmieren der O-Ringe.
Anwendung
Die EZ-Fit® Filtrationsleiste wird für universelle Laborfiltrationen verwendet und der Wartungssatz hilft bei der regelmäßigen Reinigung und Dekontamination der EZ-Fit® Filtrationsleiste.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany