Fortfahren mit
EFHAW100
EZ-Fit® Filtrationseinheit
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAW100I), pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Synonym(e):
EZ-Fit® Filtrationseinheit mit saugfähiger Einlage, Membranfiltereinheit aus einer gerasterten Zellulosemischester-Membran für die Keimbelastungsprüfung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Pore size:
0.45 μm pore size
Material:
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter
Capacity:
100 mL
Filter diam.:
47 mm
Manufacturer/tradename:
EZ-Fit®
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter
agency
ISO 7004
sterility
electron beam irradiated
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), pkg of Single packaging (EFHAW100I)
capacity
100 mL
filter diam.
47 mm
funnel capacity
100 mL
volume
100 mL
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
suitability
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® (System)
shipped in
ambient
General description
Die EZ-FIT®-Filtrationseinheit ist eine Einweg-Filtrationseinheit, die aus einer weißen Mischzelluloseester-Membran (MCE-Membran) mit Netzaufdruck und einem blauen Unterteil mit einer Zellulose-Stützunterlage besteht. Sie ermöglicht eine sichere und schnelle Membranfiltration, indem sie die Risiken einer mikrobiologischen Analyse vermeidet.
Die Filtrationseinheiten sind mit Elektronenstrahlen bestrahlt, ein belüfteter Deckel bedeckt die Probe während der Filtration und ein 360°-Rand verhindert die versehentliche Berührung der Membranfiltrationsfläche mit der Pinzette während des Membrantransfers, um die Proben vor Kontamination zu schützen und gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse bei der mikrobiellen Zählung sicherzustellen.
Die EZ-FIT®-Azure-Funktion macht die EZ-FIT®-Filtrationseinheit mit einem transparenten Trichter und rundum angebrachten Füllstandsanzeigen für ein einfaches Befüllen aus jedem Winkel noch ergonomischer und praktischer. Das innovative Design der Trichtereinheit verhindert Leckagen und einen Proben-Bypass an der Membran.
Die Einheiten mit blauem Unterteil bieten zusätzliche Flexibilität: Nach der Filtration kann entweder die Membran auf eine Agarplatte überführt oder die Einheit durch Zugabe eines Flüssigmediums in eine Petrischale umfunktioniert werden.
Die Filtrationseinheiten entsprechen internationalen Standards und minimieren Probenrückstände. Die Einheiten können gestapelt werden, um Platz im Arbeitsbereich zu sparen. Dieses Einwegprodukt ist für die EZ-FIT®-Filtrationsleiste konzipiert, die mit speziellen EZ-FIT®-Filterhaltern ausgestattet ist.
Application
Die EZ-FIT® Filtrationseinheit wird zur Keimbelastungskontrolle von Flüssigkeiten, einschließlich Inprozess- und Endproduktproben, in der Getränke-, Arzneimittel- und Wasserherstellung eingesetzt. Dieses Produkt wird ebenfalls in der industriellen QC und Wasserüberwachung verwendet.
Packaging
EFHAW100I: Einzeln verpackt (48 Einheiten/Packung)
EFHAW100B: Großpackung mit Schutzbeutel (48 Einheiten/Packung)
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EFHAW250EFHAB250EFHAB100
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
capacity
100 mL
capacity
250 mL
capacity
250 mL
capacity
100 mL
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
material
gridded filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter
material
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), pkg of Single packaging (EFHAW100I)
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAW250B), pkg of Single packaging (EFHAW250I)
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAB250B), pkg of Single packaging (EFHAB250I)
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAB100B), pkg of Single packaging (EFHAB100I)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EZ-Fit® Filtrationseinheit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EFHAW100I04053252913839
EFHAW100B04053252913822