Merck
STREAMTUB
Millipore
Schlauch aus Silikon
silicon tube, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, for use with Membrane filtration system
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
silicon tube
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
EZ-Stream®
Länge
5 m
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with Membrane filtration system
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Silikonschlauch wurde dazu entwickelt, mit allen Filtrationssystemen als externer Ablassschlauch verwendet zu werden. Der Schlauch wird verwendet, um die EZ-Stream® Pumpe mit dem Verteiler- oder Filtrationsapparat zu verbinden, und der Ablassschlauch wird im Abschluss platziert. Der Schlauch ist autoklavierbar, 5 m lang und weist einen Innendurchmesser von 9,5 mm auf.
Anwendung
Der Silikonschlauch wurde dazu entwickelt, mit allen Membranfiltrationssystemen als externer Ablassschlauch für die allgemeine Mikrobenanalyse von Bier, Mineralwasser, Cider, Erfrischungsgetränken, Sportgetränken, Wein, Milchprodukten und für die Umweltanalyse verwendet zu werden.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany