Wichtige Dokumente
EZFITVANG3
Millipore
EZ-Fit® Vanguard für EZ-FitHTA-Verteilerkopf
spare part, pkg of 3 units
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
plastic
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 3 units
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Eignung
suitable (bioburden testing)
Anwendung(en)
pharmaceutical (Water testing, Beverage Industry)
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Allgemeine Beschreibung
Der EZ-Fit® Verteilerkopf für Anwendungen mit hohem Durchsatz wurde für eine verbesserte Nutzerfreundlichkeit, verringerte Wartung und ein reduziertes Kontaminationsrisiko entwickelt. Diese Filtrationsköpfe bieten eine vollständige Kompatibilität mit den EZ-FIT® Filtrationseinheiten.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany