Wichtige Dokumente
CDRC050HG
Milli-Q
Umkehrosmosekartusche
For Reverse Osmosis at a flowrate of 50 L/h, For use with Elix® and RiOs water purification systems
Synonym(e):
Umkehrosmosekartusche – 50 l/h
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
NACRES:
JA.13
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Elix®
for use with RiOs
Allgemeine Beschreibung
Die Umkehrosmosemembran (RO-Membran) entfernt 95–99 % der Verunreinigungen, einschließlich Ionen, Partikel, Bakterien und organische Moleküle. Zur Verwendung mit Elix® 35/70/100 und RiOs 50/100/150/200 Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Das RO-Wasser aus RiOs und Elix® Systemen wird in Laboren verwendet, hauptsächlich für Anwendungen wie allgemeines Spülen, Speisewasser für Waschmaschinen und Autoklaven oder als Wasserzufuhr für Rein- und Reinstwasseraufbereitungssysteme.
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany