106333
CellPrime® R3 IGF-I human
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
CellPrime® R3 IGF-I human
Verpackung
106333.0050/ 50 MG /
106333.0250/ 250 MG /
106333.0500 / 500 MG /
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich