Wichtige Dokumente
PRPK0L0S1
Milli-Q
PrePak L1-Vorbehandlungspack
For use with Elix® Gulfstream / Large and RiOs Large systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane.
Synonym(e):
PrePak-Vorbehandlungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
recommended for SDI > 2 and high chlorine level
Verpackung
pkg of 1 unit
Porengröße
0.5 μm pore size (CRW5 type)
Kompatibilität
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die richtige Vorbehandlung ist ein wesentlicher Schritt, um die gewünschte Wasserqualität zu erhalten. Die Vorbehandlung wird abhängig von der Fließrate des Speisewassers ausgewählt. Zur Vorbehandlung entfernt der PrePak L1 große Partikel, organische Verunreinigungen und freies Chlor aus Leitungswasser. Er ist für die Verwendung mit größeren Wasseraufbereitungssystemen als zusätzliche Vorbehandlung zu den Progard® TL Vorbehandlungspacks des Systems vorgesehen.
Zur Verwendung mit Elix® 20/35/70/100 Systemen und RiOs 30/50/100/150/200 Wasseraufrbereitungssystemen.
Anwendung
Für den optimalen Schutz der Umkehrosmose-(RO-)Membran.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Leistung des Systems.
  • 0,5-μm-Tiefenfilter zur Partikelentfernung.
  • Aktivkohle zur Chlorentfernung.
  • Silberimprägnierte Aktivkohle zur Reduzierung von freiem Chlor und als bakteriostatischer Schutz.
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany