Merck
219374
Millipore
Cetyltrimethylammoniumbromid, molekularbiologische Qualität
Cationic detergent suitable for the isolation of high molecular weight DNA in plants and other organisms.
Synonym(e):
Cetyltrimethylammoniumbromid, molekularbiologische Qualität
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H42BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161902
NACRES:
NA.21
Qualität
Molecular Biology
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Aggregatnummer
170
Farbe
white
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Fremdaktivität
DNases, proteases, RNases, none detected
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Kationisches Detergens, das sich für die Isolation von DNA mit hoher Molekülmasse aus Pflanzen und anderen Organismen eignet.
Anwendung
  • Optimization of a high-throughput CTAB-based protocol for the extraction of qPCR-grade DNA from rumen fluid, plant and bacterial pure cultures: In dieser Studie wird die Optimierung eines Hochdurchsatz-Protokolls unter Verwendung von Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB) zur Extraktion hochwertiger DNA beschrieben, die für die quantitative PCR (qPCR) aus verschiedenen biologischen Proben geeignet ist. Das optimierte Protokoll ist für molekularbiologische Anwendungen von entscheidender Bedeutung, da es eine effiziente und zuverlässige DNA-Extraktion gewährleistet, die für nachfolgende genetische Analysen unerlässlich ist (Minas et al., 2011).
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Angaben zur Herstellung
Für eine vollständige Solubilisierung kann ein Erwärmen auf 30–35 °C erforderlich sein.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution aliquotieren und bei Raumtemperatur (20 °C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei Raumtemperatur bis zu 6 Monaten haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
471.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
244 °C - closed cup