Wichtige Dokumente
PR0GTLCS1
Milli-Q
Progard® TL1-C Vorbehandlungspack
Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane
Synonym(e):
Progard® TL1 Vorbehandlungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
removal of large particles, organic compounds and free chlorine from tap water
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Progard®
Kompatibilität
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Sachgerechte Vorbehandlung ist ein äußerst wichtiger Schritt, um die gewünschte Wasserqualität des Endprodukts zu gewährleisten. Die Auswahl der Vorbehandlung richtet sich nach der Fließrate des Speisewassers.
Das Progard® TL1-C Vorbehandlungspack dient der Vorbehandlung von Leitungswasser durch Entfernen großer Partikel, organischer Verbindungen und von freiem Chlor. Dadurch wird die Umkehrosmose(RO)-Membran vor Kesselsteinbildung, organischer Verschmutzung und Chloroxidation geschützt.
Zur Verwendung mit größeren Wasseraufbereitungssystemen: Elix® 20/35/70/100 und RiOs 30/50/100/150/200.
Anwendung
Für einen optimalen Schutz von Umkehrosmose(RO)-Membranen und automatische RO-Instandhaltung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Optimaler Schutz des Wassersystems.
  • Gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Leistung des Systems.
  • Polyphosphat – speziell ausgewählt zur Vermeidung von Kesselstein ohne Freisetzung von Ionen.
  • Tiefenfiltration zur Partikelentfernung.
  • ROProtect C für die automatische RO-Instandhaltung.
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany