Merck
AQ112F
Sigma-Aldrich
Anti-Human-IgG-Antikörper von der Ziege, F(ab′)2, FITC-Konjugat
Chemicon®, from goat
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Basierend auf der Immunelektrophorese reagiert der Antikörper mit den Schwerketten von menschlichem IgG und mit den Leichtketten der meisten menschlichen Immunglobuline. Es wurde kein Antikörper gegen Nicht-Immunglobulin-Serumproteine nachgewiesen, doch der Antikörper kann mit den Immunglobulinen anderer Spezies kreuzreagieren.
Immunogen
Aufgereinigtes Human-IgG
Anwendung
Dieser Anti-Human-IgG-Antikörper von der Ziege, F(ab′)2, FITC-Konjugat, ist zur Verwendung in IF zum Nachweis von Human-IgG validiert.
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Fragmentspezifische sekundäre Antikörper
Immunhistochemie: 1: 500-1: 5000
EIA und Western-Blots: 1:5000–1:100.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: AQ316F
Physikalische Form
Affinitätsgereinigter Antikörper. Lyophilisiert. Puffer = 0,01 M Natriumphosphat, 0,25 M NaCl, pH-Wert 7,6 mit 15 mg/ml BSA, 0,01 % Thimerosal und 0,05 % Natriumazid
Lagerung und Haltbarkeit
Rekonstitution: Das gefriergetrocknete Produkt kann bei 4 °C ungeöffnet bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Nach dem Öffnen mit destilliertem Wasser auf 0,8 ml rekonstituieren, sodass sich eine Antikörperkonzentration von 1,4 mg/ml ergibt. Das Produkt zentrifugieren, wenn es nach 1–2 Stunden bei Raumtemperatur nicht vollständig klar ist. (Zum Beurteilen der Klarheit das Produkt in eine Pasteurpipette aufziehen). Das Produkt ist als unverdünnte Flüssigkeit mehrere Wochen bei 4 °C haltbar. Nach einem Tag müssen die Verdünnungen entsorgt werden. Für eine längere Aufbewahrung nach der Rekonstitution die gleiche Menge an Glycerin zugeben, um eine Endkonzentration von 50 % Glycerin zu erhalten. Anschließend kann das Produkt bei -20 °C gelagert werden. Bitte beachten Sie, dass die Konzentration des Proteins (und der Puffersalze) nach der Zugabe von Glycerin auf die Hälfte der ursprünglichen Konzentration sinkt.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yinglan Guo et al.
Science advances, 9(47), eadj2641-eadj2641 (2023-11-24)
Staphylococcus epidermidis expresses glycerol phosphate wall teichoic acid (WTA), but some health care-associated methicillin-resistant S. epidermidis (HA-MRSE) clones produce a second, ribitol phosphate (RboP) WTA, resembling that of the aggressive pathogen Staphylococcus aureus. RboP-WTA promotes HA-MRSE persistence and virulence in