Merck
178241
Sigma-Aldrich
1,2-Dihydro-2-isobutoxy-1-chinolincarbonsäure-isobutylester
99%
Synonym(e):
1-Isobutyloxycarbonyl-2-isobutyloxy-1,2-dihydrochinolin, 2-Isobutoxy-1-isobutoxycarbonyl-1,2-dihydrochinolin, IIDQ
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H25NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.40
Beilstein:
1543065
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
140-142 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CC(C)COC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C18H25NO3/c1-13(2)11-21-17-10-9-15-7-5-6-8-16(15)19(17)18(20)22-12-14(3)4/h5-10,13-14,17H,11-12H2,1-4H3
InChIKey
LPBHYOYZZIFCQT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Manisha Sathe et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(5), 1792-1795 (2010-02-05)
Polystyrene-supported 2-isobutoxy-1-isobutoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline (PS-IIDQ), a polymer-supported covalent coupling reagent, was successfully employed for the first time in the bioconjugation of an example hapten (phytanic acid derivative) to a carrier protein (bovine serum albumin (BSA)) within the context of immunogen preparation for
Effect of hydrophobic carboxyl reagents on the proton flux through coupling factor CF0 in thylakoid membrane.
Y Ho et al.
Biochemistry, 19(12), 2650-2655 (1980-06-10)