Wichtige Dokumente
8.41731
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride
for synthesis
Synonym(e):
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H3Cl3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
224-594-8
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
180 °C/21 hPa
mp (Schmelzpunkt)
33-37 °C
Übergangstemp.
flash point >112 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H3Cl3O3/c10-7(13)4-1-5(8(11)14)3-6(2-4)9(12)15/h1-3H
InChIKey
UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 97.0 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup