Wichtige Dokumente
103772
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoylchlorid
99%
Synonym(e):
Pentafluorbenzoesäurechlorid, Perfluorbenzoylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
Dichte
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
fluoro
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(Cl)=O
InChI
1S/C7ClF5O/c8-7(14)1-2(9)4(11)6(13)5(12)3(1)10
InChIKey
MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?