Wichtige Dokumente
P40409
Phthaloylchlorid
90%
Synonym(e):
Phthalsäuredichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
30 mmHg ( 47 °C)
Qualitätsniveau
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.568 (lit.)
bp
269-271 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
6-12 °C (lit.)
Dichte
1.409 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
InChIKey
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?