120871
Terephthaloylchlorid
≥99%, flakes
Synonym(e):
Terephthalic acid chloride, Terephthaloyl dichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.02 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99%
Form
flakes
bp
266 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
79-81 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
ClC(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H
InChIKey
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
356.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
180 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?