Wichtige Dokumente
8.18775
Sigma-Aldrich
Ethyl palmitate
for synthesis
Synonym(e):
Ethyl palmitate, Palmitic acid ethyl ester
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)14COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
211-064-6
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
solid
bp
192-194 °C/13 hPa
mp (Schmelzpunkt)
23-26 °C
Übergangstemp.
flash point 164 °C
Dichte
0.86 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CC)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChIKey
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 21 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 24 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable